Wichtige Dokumente
P8849
Protease Inhibitor Cocktail
DMSO solution, for the inhibition of serine, cysteine, aspartic, aminopeptidases and thermolysin-like activities, for use in purification of Histidine-tagged proteins, DMSO solution
Synonym(e):
Protease inhibitor solution
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Proteasehemmer-Cocktail, for use in purification of Histidine-tagged proteins, DMSO solution
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Form
DMSO solution
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Der Cocktail enthält eine Mischung aus Inhibitoren, die spezifisch auf Serin-, Cystein-, Aspartat- und Thermolysin-ähnliche Proteasen und Aminopeptidasen abzielen.
Spezifität
Anwendung
Er wird für die Hemmung der Proteaseaktivität in 100 ml Zelllysat aus 20 g Escherichia coli oder 10 g mit Baculovirus infizierten Ovarzellen aus Spodoptera frugiperda-Larven eingesetzt.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Zielt auf mehrere Arten von Proteasen ab, um eine vollständige Hemmung der Proteaseaktivität sicherzustellen.
Aufgrund des Weglassens von Chelatbildnern mit IMAC-Anwendungen kompatibel.
In praktischen Verpackungsoptionen erhältlich.
Komponenten
Bestatin
E-64
Pepstatin A
Phosphoramidon
Menge
Dieser Proteaseinhibitorcocktail wurde für Proteine mit Histidin-Tag optimiert und geprüft
Angaben zur Herstellung
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
185.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
85 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Verwandter Inhalt
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.