Merck
S8820
Sigma-Aldrich
Protease Inhibitor Cocktail
SIGMA FAST, tablet, for the inhibition of serine, cysteine, aspartic and metalloproteases, For General Use
Synonym(e):
Proteasehemmer-Tabletten
Größe auswählen
2 TABS
CHF 69.30
20 TABS
CHF 531.00
CHF 69.30
Voraussichtliches Versanddatum01. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
2 TABS
CHF 69.30
20 TABS
CHF 531.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Form:
tablet
Löslichkeit:
water: 1 tablet/100mL, clear to hazy, colorless
Lagertemp.:
2-8°C
CHF 69.30
Voraussichtliches Versanddatum01. April 2025
Produktbezeichnung
SIGMAFAST Proteaseinhibitor-Tabletten, For General Use
Biologische Quelle
bovine lung
bovine milk
Qualitätsniveau
Form
tablet
Löslichkeit
water: 1 tablet/100mL, clear to hazy, colorless
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Die Verwendung von SIGMAFAST Proteaseinhibitor-Tabletten mit HIS-Select® Produkten oder anderen Produkten für die immobilisierte Metall-Affinitätschromatographie (IMAC) wird nicht empfohlen. Diese Tabletten enthalten den Metallchelator EDTA, der möglicherweise Metallionen aus diesen Affinitätsprodukten entfernen kann.
SIGMAFAST Proteaseinhibitor-Tabletten sind eine wasserlösliche Tablettenformulierung, die einen Breitspektrum-Cocktail von Proteaseinhibitoren enthält, darunter AEBSF, E-64, Bestatin, Leupeptin, Aprotinin und EDTA. Eine Tablette liefert 100 ml Cocktail und kann Proteasen in bis zu 20 g Zellextrakt hemmen.
Spezifität
Hemmt Serin-, Cystein-, Asparagin- und Metallproteasen.
Anwendung
Diese Tabletten wurden für den allgemeinen Gebrauch optimiert und geprüft. Sie wurden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, einschließlich Sammeln von Tracheen in Kombination mit eiskaltem Radioimmunpräzipitationsassaypuffer zum Bestimmen des Schicksals von trachealen Basalzellen und Homogenisieren von Rattenlungengewebe für die Western-Blot-Analyse.
SIGMAFAST Proteaseinhibitor-Tabletten wurden wie folgt verwendet:
  • zum Waschen von unbearbeitetem Sperma für die Membranproteinanalyse[1]
  • in einer Lösung zur Inkubation von CD4+ T-Zellen, um Gesamtzelllysate für Western Blot-Analysen zu gewinnen[2]
  • als Komponente von NP-40-Puffer zum Homogenisieren des Rückenmarksgewebes im Bereich des Epizentrums einer Verletzung zur Durchführung einer Western-Blot-Analyse[3]
  • als Komponente im Puffer für Radioimmunpräzipitationsassays (RIPA) zum Homogenisieren des Rückenmarksgewebes im Bereich des Zentrums einer Verletzung, um Neuregulin-1-Beta1 (Nrg-1ß1) in Proben des Rückenmarkgewebes mittels Enzyme-linked Immunosorbent Assay (ELISA) nachzuweisen[3]
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Breitspektrum-Proteaseinhibierung: hemmt Serin-, Cystein-, Asparagin- und Metalloproteasen und ist damit eine vielseitige Lösung für die Proteaseinhibierung in verschiedenen Anwendungen.
  • Wasserlösliche Tablettenformulierung: einfache Anwendung und Zubereitung, eine Tablette liefert 100 ml Cocktail.
  • Enthält einen Cocktail von Proteaseinhibitoren: ergibt eine umfassende und wirksame Lösung für die Proteaseinhibierung.
  • Getestet und optimiert für den allgemeinen Gebrauch: bewährte Leistung und Zuverlässigkeit für ein breites Spektrum von Anwendungen.
Komponenten
AEBSF, 2 mM
Aprotinin, 0,3 μM
Bestatin, 130 μM
EDTA, 1 mM
E-64, 14 μM
Leupeptin, 1 μM
Menge
Eine Tablette ergibt 100 ml Cocktail. Ein ml wird zur Hemmung von Proteasen, die 1 mg USP-Pankreatin entsprechen, empfohlen. Eine Tablette wird zur Hemmung der Proteasen in maximal 20 g Zellmasse empfohlen.
Physikalische Form
Wasserlösliche Tablette.
Sonstige Hinweise
Nur für Forschungszwecke. Nicht für den Arzneimittel-, Haushalts- oder sonstigen Gebrauch vorgesehen. Informationen zu den Gefahren und zur sicheren Handhabung sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.
Rechtliche Hinweise
HIS-Select is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SIGMAFAST is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Immunometabolic profiling of T cells from patients with relapsing-remitting multiple sclerosis reveals an impairment in glycolysis and mitochondrial respiration
La Rocca C, et al.
Journal of biological and chemical chronicles, 77, 39-46 (2017)
Tran Hong Nha Nguyen et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 11(11), 1140-1155 (2012-07-31)
Root hairs are single hair-forming cells on roots that function to increase root surface area, enhancing water and nutrient uptake. In leguminous plants, root hairs also play a critical role as the site of infection by symbiotic nitrogen fixing rhizobia
Nihar J Mehta et al.
Free radical biology & medicine, 101, 44-52 (2016-11-05)
The dopamine oxidation product cysteinyl-dopamine has attracted attention as a contributor to the death of dopaminergic neurons in Parkinson's disease. Treatment of cysteinyl-dopamine with hypochlorite yields an even more cytotoxic product. This product has potent redox-cycling activity and initiates production
Artavazd Tadevosyan et al.
The Journal of biological chemistry, 285(29), 22338-22349 (2010-05-14)
Angiotensin-II (Ang-II) from extracardiac sources and intracardiac synthesis regulates cardiac homeostasis, with mitogenic and growth-promoting effects largely due to altered gene expression. Here, we assessed the possibility that angiotensin-1 (AT1R) or angiotensin-2 (AT2R) receptors on the nuclear envelope mediate effects
Protein content of equine seminal plasma and sperm plasma membrane in subfertile stallions
Guasti PN, et al.
Journal of equine veterinary science, 34(1), 84-85 (2014)
Artikel
While aprotinin and bovine pancreatic trypsin inhibitor (BPTI) are the same protein sequence, the term aprotinin is typically used when describing the protein derived from bovine lung.
Verwandter Inhalt
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.
Questions
1–8 of 8 Questions  
  1. How long does the cocktail keep once a tablet is reconstituted in 10mL of water at 2-8°C?
    1 answer
    1. The reconstituted protease inhibitor solution is stable for at least 2 weeks at 2-8 °C. Please see the datasheet below for more information:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/177/562/s8820bul-ms.pdf
      Helpful?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  3. What is the concentration of the inhibitors in Product S8820, SIGMAFAST™ Protease Inhibitor Tablets?
    1 answer
    1. When reconstituted (one tablet in 100 ml water), concentrations of the component inhibitors are as follows:AEBSF      2 mME-64          14 μMBestatin     130 μMLeupeptin   0.9 μMAprotinin    0.3 μMEDTA        1 mM
      Helpful?
  4. How much of Product S8820, SIGMAFAST™ Protease Inhibitor Tablets, needs to be used in cell lysates?
    1 answer
    1. One tablet is recommended for the inhibition of proteases present in a maximum of 20 grams of cell extract.
      Helpful?
  5. Can Product S8820, SIGMAFAST™ Protease Inhibitor Tablets, be used with with HIS-Select™ products or any other immobilized metal affinity chromatography (IMAC) products?
    1 answer
    1. The tablets contain EDTA, a metal chelator, which may remove metal ions from these affinity products. The suggested protease inhibitor for the HIS-Select products is either Product No. S8830 (water soluble tablet) or P8849 (DMSO solution).
      Helpful?
  6. Can Product S8820, SIGMAFAST™ Protease Inhibitor Tablets, be used with ELISA?
    1 answer
    1. Yes, because it is water based.
      Helpful?
  7. How should I dissolve Product S8820, SIGMAFAST™ Protease Inhibitor Tablets?
    1 answer
    1. You can dissolve the product in 10 ml of water to make a 10X stock solution and then dilute 1:10 for use.
      Helpful?
  8. What is the difference between Protease Inhibitors S8820 and P2714?
    1 answer
    1. S8820 is the tablet version of P2714.