Wichtige Dokumente
I3911
Protease Inhibitor Cocktail
Animal-Free, lyophilized powder, for the inhibition of serine, cysteine, aspartic and metalloproteases, for general use, lyophilized powder
Synonym(e):
protease inhibitor
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Protease Inhibitor Cocktail, Animal Component Free, for general use, lyophilized powder
Qualitätsniveau
Form
lyophilized powder
Löslichkeit
water: soluble
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Anwendung
Komponenten
Aprotinin
Bestatin
E-64
EDTA
Leupeptin
Menge
Not all extracts contain the same levels of endogenous enzymes, and it may be necessary to adjust the volume of cocktail required.
Physikalische Form
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Verwandter Inhalt
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.