Fortfahren mit
P9599
Proteasehemmer-Cocktail
DMSO solution, for the inhibition of serine, cysteine, aspartic, metalloproteases and aminopeptidases, for plant cell and tissue extracts, DMSO solution
Synonym(e):
Proteaseinhibitor-Mix
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 105.00
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 365.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
DMSO solution
Solubility:
water: soluble
Storage temp.:
−20°C
CHF 105.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Proteasehemmer-Cocktail, for plant cell and tissue extracts, DMSO solution
Quality Segment
form
DMSO solution
solubility
water: soluble
storage temp.
−20°C
General description
Unser Proteaseinhibitor-Cocktail ist eine Mischung aus individuellen Komponenten, die zur Verwendung mit Pflanzengewebe und Zellextrakten optimiert und getestet wurde. Dieser Cocktail enthält eine breite Spezifizität der hemmenden Eigenschaften, einschließlich Serin-, Cystein-, Aspartat- und Metallproteasen sowie Aminopeptidasen. Die einzelnen Komponenten umfassen AEBSF, 1,10-Phenanthrolin, Pepstatin A, Leupeptin, Bestatin und E-64.
Application
Dieses Produkt wurde spezifisch auf Pflanzensetzlingextrakten von Erbse, Bohne, Weizen, Tabak und Arabidopsis sowie Blatt- und Wurzelextrakten von Erbse, Weizen und Tabak geprüft. Die empfohlene Menge ist ein ml Lösung für die Hemmung der Proteaseaktivität in 100 ml Zelllysat aus 30 g verschiedener Pflanzengewebe oder 10 g mit Baculovirus infizierten Zellen.
Biochem/physiol Actions
Dieses Gemisch enthält Einzelkomponenten wie AEBSF, 1,10-Phenanthrolin, Pepstatin A, Leupeptin, Bestatin und E-64. Jede Komponente weist spezifische Hemmungseigenschaften auf. AEBSF hemmt Serinproteasen, einschließlich unter anderem Trypsin, Chymotrypsin und Plasmin. Bestatin hemmt Aminopeptidasen. E-64 wirkt gegen Cysteinproteasen. Leupeptin wirkt gegen sowohl Serin- als auch Cysteinproteasen. Pepstatin A hemmt Säureproteasen. 1,10-Phenanthrolin wirkt gegen Metalloproteasen.
Hemmt Serin-, Cystein-, Asparaginproteasen, Metalloproteasen und Aminopeptidasen.
Features and Benefits
Enthält eine breite Spezifizität der hemmenden Eigenschaften, einschließlich Serin-, Cystein-, Aspartat- und Metallproteasen sowie Aminopeptidasen.
Zur Verwendung mit Pflanzengewebe- und Zellextrakten optimiert und getestet.
Spezifisch an Pflanzensetzlingextrakten von Erbse, Bohne, Weizen, Tabak und Arabidopsis sowie Blatt- und Wurzelextrakten von Erbse, Weizen und Tabak geprüft.
Ein ml Lösung wird für die Hemmung der Proteaseaktivität in 100 ml Zelllysat aus 30 g verschiedener Pflanzengewebe oder 10 g mit Baculovirus infizierten Zellen empfohlen.
Preparation Note
Dieses Produkt wird als klare, schwach rosafarbene Lösung in DMSO bereitgestellt. Ein ml dieser Lösung wird für die Hemmung der Proteaseaktivität in 100 ml Zelllysat aus 30 g verschiedener Pflanzengewebe oder aus 10 g mit Baculovirus infizierten Zellen empfohlen. Extrakte aus Pflanzenkeimlingen von Erbsen, Bohnen, Weizen, Tabak und Arabidopsis wurden getestet. Tests mit den Wurzeln dieser Pflanzen waren ebenfalls erfolgreich.
Ein ml wird zur Hemmung von aus 30 g Pflanzengewebe extrahierten Proteasen in einem Gesamtvolumen von 100 ml empfohlen.
Other Notes
AEBSF
Bestatin
E-64
Leupeptin
Pepstatin A
1,10-Phenanthrolin
Disclaimer
Der Cocktail sollte bei -20 °C gelagert werden und bleibt dabei zwei Jahre lang stabil.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P8340P8215P8849
form
DMSO solution
form
DMSO solution
form
DMSO solution
form
DMSO solution
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Proteasehemmer-Cocktail
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
185.0 °F - closed cup
flash_point_c
85 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Hello. Can I store it at -80C? thank you
    1 answer
    1. The stability of this product at -80 °C has not been determined. It is recommended to store the cocktail at -20 °C. The product is stable for 4 years when stored at -20 °C, 8 months at 2-8 °C, and 2 months at room temperature. Please see the link below to review additional information available in the product datasheet:https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/363/308/p9599dat-ms.pdf
      Helpful?
  2. Does this cocktail contain EDTA?
    1 answer
    1. This does not contain EDTA.