Wichtige Dokumente
A1661
N-(6-Aminohexyl)-N-ethylisoluminol
Synonym(e):
6-(N-[6-Aminohexyl]-N-ethyl)amino-2,3-dihydro-1,4-phthalazine-1,4-dione, AHEI
About This Item
Form
powder
Löslichkeit
glacial acetic acid: 50 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCN(CCCCCCN)c1ccc2C(=O)NNC(=O)c2c1
InChI
1S/C16H24N4O2/c1-2-20(10-6-4-3-5-9-17)12-7-8-13-14(11-12)16(22)19-18-15(13)21/h7-8,11H,2-6,9-10,17H2,1H3,(H,18,21)(H,19,22)
InChIKey
BEADQYOTAORBKI-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)