Fortfahren mit
A0156
N-(4-Aminobutyl)-N-Ethylisoluminol
≥90%, powder
Synonym(e):
4-(N1-Ethyl-4-aminobutylamino)-phthalsäurehydrazid, 6-[N-(4-Aminobutyl)-N-ethylamino]-2,3-dihydro-1,4-phthalazindion, ABEI
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 358.00
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1’790.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H20N4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
276.33
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
920895
CHF 358.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
N-(4-Aminobutyl)-N-Ethylisoluminol, ≥90%
Quality Segment
assay
≥90%
form
powder
mp
259-260 °C (lit.)
solubility
glacial acetic acid: 50 mg/mL, clear, colorless to yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCN(CCCCN)c1ccc2C(=O)NNC(=O)c2c1
InChI
1S/C14H20N4O2/c1-2-18(8-4-3-7-15)10-5-6-11-12(9-10)14(20)17-16-13(11)19/h5-6,9H,2-4,7-8,15H2,1H3,(H,16,19)(H,17,20)
InChI key
LEOJISUPFSWNMA-UHFFFAOYSA-N
Features and Benefits
Wirksames chemilumineszentes NH2-Kopplungsreagens für den Nachweis einer Vielzahl von Proteinen bis hinunter zum Picomol-Bereich.
Other Notes
Reportedly, the use of this material in chemiluminescent assays has distinct advantages over conventional radioimmunoassay.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A8264SML3029SML1560
assay
≥90%
assay
≥98% (HPLC)
assay
>95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
solubility
glacial acetic acid: 50 mg/mL, clear, colorless to yellow
solubility
2 M NH4OH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 30 mg/mL, clear
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
mp
259-260 °C (lit.)
mp
300 °C (lit.)
mp
-
mp
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)