Merck
P1750
Sigma-Aldrich
Pancreatin aus Schweinepankreas
4 × USP specifications
Synonym(e):
Pancreatin aus Schweinepankreas
Größe auswählen
25 G
CHF 71.00
100 G
CHF 76.20
500 G
CHF 545.00
CHF 71.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
CHF 71.00
100 G
CHF 76.20
500 G
CHF 545.00
About This Item
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
NACRES:
NA.54
CHF 71.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Agentur
USP (specifications)
Form
powder
Spezifische Aktivität
4 × USP specifications
Enthält
lactose or sucrose as extender (The sucrose used might contain up to 3.25% starch.)
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Anwendung
Pankreatin aus der Bauchspeicheldrüse (Pankreas) vom Schwein findet Verwendung:
  • in Studien zur Beurteilung der Behandlung von Fettstuhl (Steatorrhoe) durch Lipase-Ergänzungstherapie[1]
  • in Studien zur Untersuchung von Behandlungsoptionen für Pankreas-Diabetes bei Patienten im dekompensierten Stadium chronischer Pankreatitis[2]
  • zum sicheren und effektiven Entfernen von formalinfixiertem Gewebe aus arteriellen Transplantaten, ohne Strukturschäden und Faserintegritätsverluste zu verursachen [3]
  • zur Beurteilung der Spaltung mittels Verdauungsenzymen.
  • für die In-vitro-Verdaulichkeitsanalyse sowie zum Testen der Empfindlichkeiten von zellulolytischen Bakterienhemmern.[4]
  • gemeinsam mit Amyloglucosidase zur In-vitro-Verdauung von Stärke in Nahrungsmittelproben.[5]
Biochem./physiol. Wirkung
Pankreatin enthält enzymatische Komponenten wie Trypsin, Amylase und Lipase sowie Ribonuklease und Protease, die von den exokrinen Zellen des Schweinepankreas erzeugt werden. Diese Enzymkombination ermöglicht das Hydrolisieren von Proteinen, Stärke und Fetten. Pankreatin konvertiert mindestens das 25-fache seines Eigengewichts an Kartoffelstärke innerhalb von 5 Minuten bei 40 °C warmen Wasser zu löslichen Kohlehydraten, verdaut mindestens das 25-fache seines Eigengewichts an Casein innerhalb von 60 Minuten bei einem pH-Wert von 7,5 und 40 °C, und setzt bei einem pH-Wert von 9,0 und 37 °C mindestens 2 Säure-Mikroäquivalente pro Minute pro mg Pankreatin aus Olivenöl frei.
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Peter Layer et al.
Pancreas, 26(1), 1-7 (2002-12-25)
Treatment of steatorrhea by lipase supplementation therapy has become more successful in the last decade due to better understanding of the physiology and pathophysiology of the digestive process. Porcine lipase has been the therapeutic standard for several decades and will
David C Whitcomb et al.
Digestive diseases and sciences, 52(1), 1-17 (2007-01-06)
A primary function of the pancreas is to produce digestive enzymes that are delivered to the small intestine for the hydrolysis of complex nutrients. Much of our understanding of digestive enzymes comes from studies in animals. New technologies and the
Asavela Ngalavu et al.
Animals : an open access journal from MDPI, 10(4) (2020-04-17)
Feed fiber composition is usually considered as one of the factors that have an impact on digestive tract microbiota composition. The investigations on the level of fermentation and in-vitro digestibility of different fibers are not well understood. The aim of
Gabriele Rocchetti et al.
Antioxidants (Basel, Switzerland), 9(4) (2020-04-10)
In this work, different commercial extra-virgin olive oils (EVOO) were subjected to in vitro gastrointestinal digestion and the changes in bioactive compounds were evaluated by ultra-high-pressure liquid chromatography coupled with quadrupole-time-of-flight mass spectrometry, using untargeted metabolomics. As expected, raw EVOO
Muhammad Awais et al.
Foods (Basel, Switzerland), 9(5) (2020-05-28)
The changes in structure and digestion properties of mung bean starch due to hydrothermal treatment at various controlled temperatures were investigated. Results showed the increase in onset temperature (To) from 66.33 °C to 76.69 °C and decrease in enthalpies (∆Hg
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. units of pancreatin cas number 8049-47-6
    1 answer
    1. This product meets 4X the minimum USP specifications. According to the USP monograph for Pancreatin, the 1X minimum specification is 25 USP units amylase, 2 USP units lipase, and 25 USP units protease per milligram. The calculated protease activity for the 4X preparation then, would be at least 100 units per milligram. This is a calculated value based on the USP monograph and are not reported separately on the Certificate of Analysis.
      Helpful?
  2. What is the trypsin activity of this P1750 product ?
    1 answer
    1. This product is not specifically tested for trypsin activity. The material meets USP requirements. This monograph includes testing for protease, amylase, and lipase.
      Helpful?
  3. What is the solubility of p1750 pancreatin in water?
    1 answer
    1. This product is soluble at 7 mg/mL in water and may yield a hazy solution.
      Helpful?
  4. As per USP: Pancreatin contains, in each mg, not less than 25 USP Units of protease activity. I assume that product P1750 contains minimum 100 USP units of protease activity in each mg. What is the maximum USP units of protease activity in P1750 ?
    1 answer
    1. Yes, this is correct. To meet the USP specifications, the protease activity will be less than 100 USP Units/mg.