P6777
Phenelzin -sulfat (Salz)
Synonym(e):
Phenelzinhydrogensulfat
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Assay
≥98% (iodine, titration)
Form
powder
Löslichkeit
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
SMILES String
NNCCC1=CC=CC=C1.OS(=O)(O)=O
InChI
1S/C8H12N2.H2O4S/c9-10-7-6-8-4-2-1-3-5-8;1-5(2,3)4/h1-5,10H,6-7,9H2;(H2,1,2,3,4)
InChIKey
RXBKMJIPNDOHFR-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... MAOA(4128) , MAOB(4129)
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Serotonin is stored in cells and metabolized by MAO, influencing CNS, GI, and platelet functions.