1517006
USP
Phenelzinsulfat
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Phenelzin -sulfat (Salz), Phenelzinhydrogensulfat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
phenelzine
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
NNCCC1=CC=CC=C1.OS(=O)(O)=O
InChI
1S/C8H12N2.H2O4S/c9-10-7-6-8-4-2-1-3-5-8;1-5(2,3)4/h1-5,10H,6-7,9H2;(H2,1,2,3,4)
InChIKey
RXBKMJIPNDOHFR-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... MAOA(4128) , MAOB(4129)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable