Fortfahren mit
F132
Fluoxetin -hydrochlorid
≥98% (TLC), solid, selective serotonin reuptake inhibitor 
Synonym(e):
Fluoxetin HCl, (±)-N-Methyl-γ-[4-(trifluormethyl)-phenoxy]-benzolpropanamin -hydrochlorid, LY-110,140 -hydrochlorid, Prozac®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 179.00
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 434.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H18F3NO · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
345.79
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
260-101-2
MDL number:
Form:
solid
Quality level:
CHF 179.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Fluoxetin -hydrochlorid, solid
form
solid
Quality Level
color
white
solubility
H2O: 4 mg/mL, DMSO: >5 mg/mL
originator
Eli Lilly
SMILES string
CNCCC(C1=CC=CC=C1)OC2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2.[H]Cl
InChI
1S/C17H18F3NO.ClH/c1-21-12-11-16(13-5-3-2-4-6-13)22-15-9-7-14(8-10-15)17(18,19)20;/h2-10,16,21H,11-12H2,1H3;1H
InChI key
GIYXAJPCNFJEHY-UHFFFAOYSA-N
General description
Fluoxetinhydrochlorid ist ein psychotroper Wirkstoff und eines der ersten Antidepressiva aus der Klasse der selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRI). Es ist der aktive Wirkstoff in Prozac®.[1][2]
Application
Fluoxetinhydrochlorid wurde zur Untersuchung seiner Wirkung auf die Bindungsfähigkeit des 123I-markierten Radiopharmazeutikums 2-((2-((Dimethylamino)methyl)phenyl)thio)-5-iodophenylamin ([123I]ADAM) an SERT (Serotonintransporter) bei Mäusen eingesetzt.[2] Es wird auch für die chronische Behandlung von Tieren mit Lichtmangel verwendet.[3]Es wird zudem als Hemmer der Serotoninwiederaufnahme eingesetzt, um seine Auswirkungen auf akuten Stress bei Fischen zu untersuchen.[4]
Biochem/physiol Actions
Fluoxetinhydrochlorid wirkt an präsynaptischen Nervenendigungen und verhindert dort die Wiederaufnahme von Serotonin, was zu einer Anhäufung von Serotonin in der extrazellulären Flüssigkeit an den Synapsen führt.[2]
Selektiver Serotonin-Wiederaufnahmehemmer; Antidepressivum.
Features and Benefits
Diese Verbindung ist auf der Seite Biogenic Amine Transporters and Chloride Channels (Biogene Amintransporter und Chloridkanäle) im „Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction“ aufgeführt. Um andere Seiten dieses Handbuchs anzuzeigen, klicken Sie bitte hier.
Diese Verbindung ist ein wichtiges Produkt für die ADME-Tox- und neurowissenschaftliche Forschung. Entdecken Sie weitere ADME-Tox-Produkte und Produkte für die neurowisenschaftliche Forschung. Weitere Informationen über bioaktive kleine Moleküle für andere Forschungsbereiche finden Sie hier: sigma.com/discover-bsm.
Diese Verbindung wurde von Eli Lilly entwickelt. Um weitere Pharma-entwickelte Verbindungen und zugelassene Therapeutika/Arzneimittelkandidaten anzuzeigen, klicken Sie bitte hier.
Legal Information
Verkauf lizenziert von Eli Lilly and Company.
Prozac is a registered trademark of Eli Lilly and Co.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
34012PHR1394343290
form
solid
form
-
form
-
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
solubility
H2O: 4 mg/mL, DMSO: >5 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
methanol: 100 mg/mL, water: 5 mg/mL
color
white
color
-
color
-
color
-
Gene Information
human ... HTR1A(3350), HTR1B(3351), HTR1D(3352), HTR1E(3354), HTR1F(3355), HTR2A(3356), HTR2B(3357), HTR2C(3358), HTR3A(3359), HTR3B(9177), HTR3C(170572), HTR3D(200909), HTR3E(285242), HTR4(3360), HTR5A(3361), HTR5B(645694), HTR6(3362), HTR7(3363), SLC6A4(6532)
Gene Information
human ... SLC6A4(6532)
Gene Information
human ... SLC6A4(6532)
Gene Information
-
originator
Eli Lilly
originator
-
originator
-
originator
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fluoxetin -hydrochlorid
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
T Frisan et al.
Blood, 86(4), 1493-1501 (1995-08-15)
Epstein-Barr virus (EBV)-positive Hodgkin's and Reed-Sternberg (HRS) cells express the virus-encoded latent membrane proteins LMP1 and LMP2 that could serve as rejection targets in Hodgkin's disease (HD). To examine whether EBV-triggered reactivities can be detected in the tumor, we have
Murilo S de Abreu et al.
Hormones and behavior, 125, 104813-104813 (2020-07-04)
Stress is known to modulate behavioral responses and rapid decision-making processes, especially under challenging contexts which often occur in social and cooperative interactions. Here, we evaluated the effects of acute stress on cooperative behavior of the Indo-Pacific cleaner wrasse (Labroides
Maria T Accioly et al.
Cancer research, 68(6), 1732-1740 (2008-03-15)
Lipid bodies (lipid droplets) are emerging as dynamic organelles involved in lipid metabolism and inflammation. Increased lipid body numbers have been described in tumor cells; however, its functional significance in cancer has never been addressed. Here, we showed increased number
Global Trade Item Number
SKUGTIN
F132-50MG04061835259656
F132-10MG04061833611883
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. Good morning, can it be used for controlled release research with zein, and what would be its solubility and purity?
    1 answer
    1. Based on an online search, the use of zein in controlled release is typically for poorly water-soluble drugs. If that is the case, then this product may not be suitable for this purpose, as the solubility specification is 10 mg/mL in water, resulting in a clear solution. Purity by TLC is ≥ 98%.
      Helpful?
  2. What is the storage condition once I receive it?
    1 answer
    1. This product may be stored in room temperature.
      Helpful?
  3. What is the solubility of item F132, Fluoxetine hydrochloride? Also, how should stock solutions be stored after reconstitution?
    1 answer
    1. The solubility of Fluoxetine hydrochloride is as follows:
      • Soluble in water: 3.46 mg/mL
      •Soluble in DMSO: 34.58 ng/mL.
      After reconstitution, it is recommended to store stock solutions in tightly sealed vials at -20°C or below and to use them within 1 month.
      Helpful?
  4. Good day, I wanted to know if buying the 10 mg fluoxetine product would mean the customer would receive a pack of multiple 10 mg fluoxetine pills or if it means the product would just be 10 mg of the drug. Any information will be appreciated. Thank you.
    1 answer
    1. This product is in powder form and is intended for research use only. It is not suitable for any other purpose, which includes, but is not limited to, unauthorized commercial use, in vitro diagnostic use, or therapeutic use in humans or animals.