Fortfahren mit
M3778
N-Methyl-N-propargyl-3-(2,4-dichlorophenoxy)propylamine hydrochloride
≥97% (GC), MAO-A inhibitor, powder
Synonym(e):
Clorgyline
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 166.00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 202.00
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 629.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H15Cl2NO · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
308.63
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
241-760-5
MDL number:
Assay:
≥97% (GC)
Form:
powder
CHF 166.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
N-Methyl-N-propargyl-3-(2,4-dichlorophenoxy)propylamine hydrochloride, ≥97% (GC)
Quality Segment
assay
≥97% (GC)
form
powder
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.CN(CCCOc1ccc(Cl)cc1Cl)CC#C
InChI
1S/C13H15Cl2NO.ClH/c1-3-7-16(2)8-4-9-17-13-6-5-11(14)10-12(13)15;/h1,5-6,10H,4,7-9H2,2H3;1H
InChI key
BBAZDLONIUABKI-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... MAOA(4128)
rat ... Maoa(29253), Maob(25750)
Application
N-Methyl-N-propargyl-3-(2,4-dichlorophenoxy)propylamine hydrochloride has been used as a monoamine oxidase A (MAO-A) inhibitor:
  • in MAO-A biochemical assay[1]
  • to study its effects on the transit of serotonin (5-HT) in the human placenta explants[2]
  • to study its effects on human prostate cancer cells[3]
Biochem/physiol Actions
MAO-A inhibitor.
Features and Benefits
This compound is featured on the Dopamine and Norepinephrine Metabolism page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P8511E2895A3085
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥97% (GC)
assay
≥97% (TLC)
assay
≥98%
assay
≥98% (TLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
methanol: 9.80-10.20 mg/mL, clear, light yellow to yellow
Gene Information
human ... MAOA(4128)
rat ... Maoa(29253), Maob(25750)
Gene Information
human ... MAOA(4128), MAOB(4129)
Gene Information
-
Gene Information
human ... SCNN1A(6337), SCNN1B(6338), SCNN1D(6339), SCNN1G(6340), SLC9A1(6548), SLC9A5(6553)
mouse ... Scnn1a(20276), Scnn1b(20277), Scnn1d(140501), Scnn1g(20278)
rat ... Scnn1a(25122), Scnn1b(24767), Scnn1g(24768), Slc9a1(24782), Slc9a2(24783), Slc9a3(24784), Slc9a4(24785)
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)