Merck
N6514
Sigma-Aldrich
Neuraminidase aus Vibrio cholerae
Type II, buffered aqueous solution, 8-24 units/mg protein (Lowry, using NAN-lactose)
Synonym(e):
Acyl-neuraminyl-Hydrolase, Receptor-destroying enzyme, Sialidase
About This Item
CAS-Nummer:
EC-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
NACRES:
NA.54
Biologische Quelle
Vibrio cholerae
Qualitätsniveau
Typ
Type II
Form
buffered aqueous solution
Spezifische Aktivität
8-24 units/mg protein (Lowry, using NAN-lactose)
Fremdaktivität
Protease and NAN-aldolase, present
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
In kalorimetrischen Studien wurde nachgewiesen, dass die beiden lektinartigen Domänen neben der zentralen katalytischen Domäne der Neuraminidase als Erkennungs- und Bindungssiten für sialinsäurehaltige Substrate dienen.
Neuraminidaseenzyme sind Hydrolaseenzyme, die die Freisetzung des Influenzavirus aus infizierten Zellen und somit die Verbreitung des Virus fördern.
Anwendung
Neuraminidase aus Vibrio cholera wurde in einer Studie zur Beschreibung eines aus fünf Stufen bestehenden Aufreinigungsverfahrens verwendet. Sie wurde außerdem in einer Studie zur Untersuchung der Modifizierung von Leukämie-L1210-Tumorzellen verwendet.
Neuraminidase wird als Sonde zur Bestimmung der Glykokonjugatverteilung auf der Zelloberfläche und in Untersuchungen der Substratspezifität verwendet.
Qualität
Frei von Konservierungsstoffen.
Einheitendefinition
Eine Einheit setzt 1,0 μMol N-Acylneuraminsäure pro Minute bei einem pH-Wert von 5,0 und einer Temperatur von 37 °C frei, wobei, wenn nicht anders angegeben, NAN-Laktose oder Mucin aus der subaxillären Rinderdrüse verwendet wird. Preise basieren darauf, wie viele Einheiten NAN-Laktose als Substrat verwenden.
Physikalische Form
Lösung in 50 mM Natriumacetat, pH-Wert 5,5, mit 0,15 M Natriumchlorid und 4 mM Calciumchlorid, durch einen 0,2 μm-Filter filtriert.
Angaben zur Herstellung
Eine weitere Aufreinigung mittels Affinitätschromatographie unserer Typ-III-
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Increase of leukemia L1210 immunogenicity by Vibrio cholerae neuraminidase treatment.
J G Bekesi et al.
Cancer research, 31(12), 2130-2132 (1971-12-01)
Paul Clark et al.
Viruses, 12(10) (2020-10-24)
Polyomaviruses are small, non-enveloped DNA tumor viruses that cause serious disease in immunosuppressed people, including progressive multifocal leukoencephalopathy (PML) in patients infected with JC polyomavirus, but the molecular events mediating polyomavirus entry are poorly understood. Through genetic knockdown approaches, we
Hirokazu Kai et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 20(8), 2739-2746 (2012-03-14)
A selective and potent inhibitor of neuraminidases, a hydrolase that is responsible for processing sialylated glycoconjugates, is a promising drug candidate for various infective diseases. The current study demonstrates that the use of an aglycone-focused library of 2-difluoromethylphenyl α-sialosides is
Ibrahim Moustafa et al.
The Journal of biological chemistry, 279(39), 40819-40826 (2004-07-01)
Vibrio cholerae neuraminidase (VCNA) plays a significant role in the pathogenesis of cholera by removing sialic acid from higher order gangliosides to unmask GM1, the receptor for cholera toxin. We previously showed that the structure of VCNA is composed of
Julia Moh-Klaren et al.
Transfusion, 57(11), 2571-2577 (2017-06-24)
Red blood cell (RBC) Thomsen-Friedenreich antigen exposure (T activation) in infants with necrotizing enterocolitis (NEC) has occasionally been associated with posttransfusional intravascular hemolysis thought to be due to anti-T antibodies in the donor plasma. We describe an infant with NEC
Artikel
Understand sialic acid structure, function, signaling, and modifications. Easily find products for sialic acid research.
Protokolle
Enzymatic Assay of Neuraminidase applies to products that have a specification for neuraminidase content by enzymatic determination.