Merck
10269611001
Roche
Neuraminidase (Sialidase)
from Arthrobacter ureafaciens
Synonym(e):
PCR, taq
About This Item
EC-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
bacterial (Arthrobacter ureafaciens)
Qualitätsniveau
Form
solution
Spezifische Aktivität
~25 units/mg protein
Verpackung
pkg of 1 U (100 μl)
Hersteller/Markenname
Roche
Optimaler pH-Wert
5.0-5.5
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Neuraminidase hydrolysiert terminale N- oder O-Acylneuraminsäuren, die α2,3-, α2,6-, oder α2,8-gebunden sind (Rate: α2,6 > α2,3 > α2,8) an Oligosaccharide, Polysaccharide, Mucopolysaccharide, Glycoproteine und Glycolipide. Zu beachten: Zur Hydrolyse von Glycolipiden muss ein Detergens vorhanden sein. Aufgrund seiner breiten Substratspezifität eignet sich dieses Enzym hervorragend für die vollständige Entfernung von Sialinsäuren aus Glycokonjugaten zahlreicher biologischer Materialien.[1]
Spezifität
Spaltet terminale Sialinsäurereste, die α2,3-, α2,6-, oder α2,8-gebunden an Gal, GlcNAc, GalNAc, AcNeu, GlcNeu, Oligosaccharide, Glycolipide, oder Glycoproteine sind. Die relative Spaltungsrate beträgt α2,6 >α2,3 >α2,8, ermittelt anhand Bindungen in Tri- und Tetrasacchariden.
Anwendung
  • Zelloberflächen-Lectin-Array-Analyse[2][3][4]
  • Hämagglutinations-Assays[5]
  • Zelladhäsions-Assay[6]
Neuraminidase wird verwendet für:
  • den Nachweis der Zelloberflächenglycosylation bei humanen anaplastischen großzelligen Lymphomzellen[2]
  • die Freisetzung von Sialinsäure aus Zellen[7]
  • Antikörper-Überlagerung Lectin-Microarray[4]
Zur Hydrolyse von Glycolipiden muss ein Detergens vorhanden sein. Aufgrund seiner breiten Substratspezifität eignet sich dieses Enzym hervorragend für die vollständige Entfernung von Sialinsäuren aus Glycokonjugaten zahlreicher biologischer Materialien.
Physikalische Eigenschaften
Dieses Produkt ist ein Gemisch aus Isoenzymen (L, M1, M2 und S) mit folgenden Molekulargewichten: ~ 52 kDa, 66 kDa und 88 kDa.
Physikalische Form
Lösung in 10 mM Natriumphosphat, 0,1 % Micr-O-Protect (w/v), 0,25 mg/ml Rinderserumalbumin, pH 7
Angaben zur Herstellung
Arbeitskonzentration: Das Enzym/Substrat-Verhältnis sollte im Bereich von 0,04 U/25–80 μg liegen.
Sonstige Hinweise
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Tomonori Kaifu et al.
The Journal of experimental medicine, 218(12) (2021-11-25)
Dendritic cell immunoreceptor (DCIR) is a C-type lectin receptor with a carbohydrate recognition domain and an immunoreceptor tyrosine-based inhibitory motif. Previously, we showed that Dcir-/- mice spontaneously develop autoimmune enthesitis and sialadenitis, and also develop metabolic bone abnormalities. However, the
Cellular entry of the porcine epidemic diarrhea virus
Li W, et al.
Virus Research, 226, 117-127 (2016)
Sialylation by ??galactoside ??2,6?sialyltransferase and N?glycans regulate cell adhesion and invasion in human anaplastic large cell lymphoma
Suzuki O, et al.
International Journal of Oncology, 46(3), 973-980 (2015)
Jiaqi Wu et al.
BioTechniques, 68(2), 85-90 (2020-01-16)
Carbohydrate-deficient transferrin (CDT) is a reliable biomarker for chronic alcohol abuse. We developed a method for CDT analysis by capillary isoelectric focusing, followed by immunodetection directly in the capillary, in an automated fashion and on a single platform (Peggy Sue™;
Yizhi Jiang et al.
Cell death and differentiation, 28(11), 3009-3021 (2021-05-17)
The liver has recently been identified as a major organ for destruction of desialylated platelets. However, the underlying mechanism remains unclear. Kupffer cells, which are professional phagocytic cells in the liver, comprise the largest population of resident tissue macrophages in
Protokolle
Neuraminidase can be used to cleave sialic acids from proteins. In this protocol, the enzyme from Vibrio cholerae is used on fixed cells.