Wichtige Dokumente
S2076
α-2,6-Sialyltransferase from Photobacterium damsela
recombinant, expressed in E. coli BL21, ≥5 units/mg protein
Synonym(e):
β-Galactoside α-2,6-sialyltransferase, CMP-N-Acetylneuraminate:β-D-galactosyl-1,4-N-acetyl-β-D-glucosamine α-2,6-N-acetylneuraminyltransferase
Größe auswählen
CHF 539.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 539.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Rekombinant
expressed in E. coli BL21
Qualitätsniveau
Form
lyophilized powder
Spezifische Aktivität
≥5 units/mg protein
Mol-Gew.
56.8 kDa
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Einheitendefinition
Physikalische Form
Hinweis zur Analyse
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Explore tools for glycosyltransferase synthesis and modification of glycans, such as glycosyltransferases and nucleotide sugar donors.
Enzymatic glycosyltransferase specificity challenges the one enzyme-one linkage concept.
Understand sialic acid structure, function, signaling, and modifications. Easily find products for sialic acid research.