480716
α2-3,6,8,9-Neuraminidase, Arthrobacter ureafaciens, rekombinant, E. coli
Synonym(e):
α2-3,6,8,9-Neuraminidase, Arthrobacter ureafaciens, rekombinant, E. coli, N-Acetylneuraminyl-Hydrolase, Sialidase
About This Item
Empfohlene Produkte
Rekombinant
expressed in E. coli
Qualitätsniveau
Form
liquid
Spezifische Aktivität
≥40 units/mg protein
≥5 units/mL
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
do not freeze
Fremdaktivität
N-acetylglucosaminidase, α-fucosidase, α- and β-galactosidase, α- and β-mannosidase, proteases, none detected
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Warnhinweis
Einheitendefinition
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Prime, S., et al. 1996. J. Chromatogr. A. 720, 263.
Roggentin, P., et al. 1995. Biol. Chem. Hoppe Seyler 376, 569
Dwek, R. A., et al. 1993. Annu. Rev. Biochem. 62, 65.
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable