Wichtige Dokumente
N5260
(−)-Nikotin -hydrogen-tartrat (Salz)
≥98% (TLC), powder
Synonym(e):
(−)-1-Methyl-2-(3-pyridyl)-pyrrolidin -(+)-bitartratsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (TLC)
Form
powder
Farbe
white to off-white
Löslichkeit
H2O: 50 mg/mL
SMILES String
CN1CCC[C@H]1C2=CC=CN=C2.C
InChI
1S/C10H14N2.CH4/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9;/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3;1H4/t10-;/m0./s1
InChIKey
RYYKFQGHMYGLEL-PPHPATTJSA-N
Angaben zum Gen
human ... CHRNA1(1134) , CHRNA10(57053) , CHRNA2(1135) , CHRNA3(1136) , CHRNA4(1137) , CHRNA5(1138) , CHRNA6(8973) , CHRNA7(1139) , CHRNA9(55584) , CHRNB1(1140) , CHRNB2(1141) , CHRNB3(1142) , CHRNB4(1143)
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
289.8 °F
Flammpunkt (°C)
143.2 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?