Merck
Y0001023
Nikotin für die Systemeignung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(−)-Nikotin -hydrogen-tartrat (Salz), (−)-1-Methyl-2-(3-pyridyl)-pyrrolidin -(+)-bitartratsalz
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H14N2 · 2C4H6O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
462.41
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
nicotine
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CN1CCC[C@H]1C2=CC=CN=C2.C
InChI
1S/C10H14N2.CH4/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9;/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3;1H4/t10-;/m0./s1
InChIKey
RYYKFQGHMYGLEL-PPHPATTJSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Nicotine for system suitability EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
Prototyp der Nikotinacetylcholinrezeptoragonisten; natürlich vorkommendes Isomer.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
289.8 °F
Flammpunkt (°C)
143.2 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Matthew L Banks
Experimental and clinical psychopharmacology, 22(3), 266-273 (2014-02-20)
Preclinical drug discrimination procedures have been useful in understanding the pharmacological mechanisms of the subjective-like effects of abused drugs. Converging lines of evidence from neurochemical and behavioral studies implicate a potential role of nicotinic acetylcholine (nACh) receptors in the abuse-related
June Bryan de la Peña et al.
Behavioural brain research, 272, 156-164 (2014-07-06)
Nicotine/cigarette addiction starts young. Indeed, most smokers started when they were adolescents. Adolescence has been implicated to be a critical period for nicotine/cigarette addiction, thus it is important to understand the consequences of such early exposure. In the present study
Yuan-yuan Zhang et al.
Acta pharmacologica Sinica, 35(9), 1137-1149 (2014-08-05)
The non-neuronal acetylcholine system (NNAS) in endothelial cells participates in modulating endothelial function, vascular tone, angiogenesis and inflammation, thus plays a critical role in cardiovascular diseases. In this study, we used a proteomic approach to study potential downstream receptor-effectors of
Raphaël Eddine et al.
Scientific reports, 5, 8184-8184 (2015-02-03)
Midbrain dopamine (DA) neurons are key players in motivation and reward processing. Increased DA release is thought to be central in the initiation of drug addiction. Whereas dopamine neurons are generally considered to be activated by drugs such as nicotine
P P Muldoon et al.
British journal of pharmacology, 172(3), 869-882 (2014-09-27)
Abrupt discontinuation of nicotine, the main psychoactive component in tobacco, induces a withdrawal syndrome in nicotine-dependent animals, consisting of somatic and affective signs, avoidance of which contributes to drug maintenance. While blockade of fatty acid amide hydrolase, the primary catabolic