Merck
M9281
Sigma-Aldrich
3-Methyladenin
autophagy inhibitor
Synonym(e):
3-MA, 6-Amino-3-methylpurin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H7N5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
149.15
Beilstein:
146087
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41106305
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.51
Biologische Quelle
synthetic (organic)
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (HPLC)
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
~300 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
DMF: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to light yellow
SMILES String
Cn1cnc(N)c2ncnc12
InChI
1S/C6H7N5/c1-11-3-10-5(7)4-6(11)9-2-8-4/h2-3H,7H2,1H3
InChIKey
FSASIHFSFGAIJM-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
3-Methyladenin (3-MA) wird zum Hemmen und Untersuchen des Mechanismus der Autophagie (lysosomaler Selbstabbau) und Apoptose unter verschiedenen Bedingungen eingesetzt. 3-MA hemmt die Autophagie, indem die Autophagosombildung durch die Hemmung von Phosphatidylinositol-3-Kinasen (PI-3K) vom Typ III blockiert wird. Zur Verwendung als Autophagieinhibitor wird 3-MA in der Regel in einer Konzentration von 5 mM verwendet.
3-Methyladenin wird wie folgt als Autophagie-Inhibitor verwendet:
  • zur Untersuchung der Expressionen von autophagieverwandten Genen (Beclin 1, Leichtkette 3 (LC3) und p62) mittels transfizierter mesenchymaler Stammzellen aus menschlichem Knochenmark
  • in Kombination mit Cisplatin, um die Hemmung der durch Autophagie beeinflussten cisplatininduzierten Apoptose in A2780cp-Zellen zu untersuchen
  • zur Untersuchung des Zusammenspiels zwischen colistininduzierter Autophagie und Apoptose.
Standard für den Nachweis von Nukleinsäuremethylierung während der Karzinogenese.
Biochem./physiol. Wirkung
3-Methyladenin (3-MA) wird zum Hemmen und Untersuchen des Mechanismus der Autophagie (lysosomaler Selbstabbau) und Apoptose unter verschiedenen Bedingungen eingesetzt. 3-MA hemmt die Autophagie, indem die Autophagosombildung durch die Hemmung von Phosphatidylinositol-3-Kinasen (PI-3K) vom Typ III blockiert wird.
Angaben zur Herstellung
Dieses Produkt ist in DMF löslich (10 mg/ml; kann sanftes Erwärmen erfordern). Es ist unter Erwärmen außerdem in Wasser, 95 % Ethanol oder 1 N NaOH zu 30 mg/ml löslich; beim Kühlen fällt das Produkt jedoch aus der Lösung aus. Lösungen von 3-MA können zu 100 mM in DMSO hergestellt werden.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jingyuan Chen et al.
Shock (Augusta, Ga.), 52(1), 111-121 (2018-10-05)
Sepsis-induced myopathy is a heavy burden for patients during respiratory failure as well as after discharge, which could be characterized with qualitative changes to nAChR in a rat model of sepsis, regulated by NRG-1. Autophagy is an innate immune defense
Ruishuang Ma et al.
Cancer biology & therapy, 20(9), 1206-1212 (2019-05-17)
Autophagy plays a complicated role in tumorigenesis, and the effects of autophagy in drug resistance have not been fully known. The aim of this study was to evaluate autophagy activity in lung cancer cells derived from different origins and explore
Heng Wang et al.
Journal of dairy science, 102(9), 8264-8272 (2019-07-01)
Staphylococcus aureus is an important pathogen causing chronic and subclinical mastitis of cows. Autophagy is an important regulatory mechanism that participates in the elimination of invading pathogenic organisms. Here, we hypothesize that autophagy is involved in the process of Staph.
Halima Alsamri et al.
Frontiers in oncology, 9, 743-743 (2019-08-29)
We have previously demonstrated that carnosol, a naturally occurring diterpene, inhibited in vitro cell viability and colony growth, as well as induced cell cycle arrest, autophagy and apoptosis in human triple negative breast cancer (TNBC) cells. In the present study
Shuyan Wang et al.
Cell transplantation, 28(6), 775-782 (2019-01-23)
Astrocytes protection and functional regulation are important strategies to protect against neuronal damage caused by ischemia. Activation of the delta opioid receptor (DOR) could reduce astrocytes damage, although the mechanism remains unclear. The present study aimed to test the effect
Artikel
We presents an article on Autophagy in Cancer Promotes Therapeutic Resistance
High titer lentiviral particles for LC3 variants used for live cell analysis of cellular autophagy.