Merck
189490
Sigma-Aldrich
3-MA
≥95% (HPLC), powder, autophagy inhibitor, Calbiochem®
Synonym(e):
Autophagie-Inhibitor, 3-MA, 3-Methyladenin
Größe auswählen
50 MG
CHF 114.00
100 MG
CHF 152.00
CHF 114.00
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 114.00
100 MG
CHF 152.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H7N5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
149.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
CHF 114.00
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Produktbezeichnung
Autophagie-Inhibitor, 3-MA, Autophagy Inhibitor, 3-MA, CAS 5142-23-4, is a cell-permeable autophagic sequestration blocker. Acts as an inhibitor of III PI3-Kinase.
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
powder
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
white to faint yellow
Löslichkeit
DMSO: 10 mg/mL
water: 5 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N1(C2=NC=NC2=C(N=C1)N)C
InChI
1S/C6H7N5/c1-11-3-10-5(7)4-6(11)9-2-8-4/h2-3H,7H2,1H3
InChIKey
FSASIHFSFGAIJM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein verbreitet eingesetzter zellpermeabler Blocker der Autophagen-Sequestrierung, der zerebelläre Körnerzellen wirksam vor der Apoptose nach einem Verlust von Serum/Kalium schützt. Obwohl er ein bekannter PI3K-Inhibitor der Klasse III (IC50 = 4,5 mmol/l in zellfreien enzymatischen Assays) ist, weist 3-MA sehr andere pharmakologische Eigenschaften auf als die anderen beiden PI3K-Inhibitoren LY 294002 (Katalognr. 440202 und 440204) und Wortmannin (Katalognr. 681675).
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Angaben zur Herstellung
In Anwendungen, für die hohe Arbeitskonzentrationen erforderlich sind (z. B. 10 mmol/l), kann das Verwenden einer vorgefertigten Stammlösung zum Einbringen von mehr Lösungsmittel (z. B. DMSO) als gewünscht in das Experimentensystem führen. Für diesen Fall wird empfohlen, dass die feste Verbindung zum Zeitpunkt der Verwendung abgewogen und direkt in die im Experimentensystem verwendeten Lösungen (Puffer, Medien usw.) rekonstituiert wird. Für eine vollständige Lösung in Wasser kann Vortexmischen erforderlich sein.
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Canu, N., et al. 2005. J. Neurochem.92, 1228.
Hirosako, K., et al. 2004. Biochem. Biophys. Res. Commun.316, 845.
Beugnet, A., et al. 2003. Biochem. J.372, 555.
Eskelinen, E.L., et al. 2002. Traffic3, 878.
Petiot, A., et al. 2000. J. Biol. Chem.275, 992.
Seglen, P.O. und Gordon, P.B., 1982. Proc. Natl. Acad. Sci. USA79, 1889.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Cong Chen et al.
Cell death & disease, 13(2), 150-150 (2022-02-16)
Ferroptosis, which is characterized by intracellular iron accumulation and lipid peroxidation, is a newly described form of regulated cell death that may play a key role in tumour suppression. In the present study, we investigated the expression profiles and biological
Wei Huang et al.
Frontiers in neuroscience, 15, 745815-745815 (2021-12-07)
Parkinson's disease is a neurodegenerative disorder with an inflammatory response as the core pathogenic mechanism. Previous human genetics findings support the view that the loss of TREM2 function will aggravate neurodegeneration, and TREM2 is one of the most highly expressed
Jinghui Zhai et al.
Journal of biochemical and molecular toxicology, 35(11), e22896-e22896 (2021-08-24)
The NOD-like receptor family pyrin domain-containing (NLRP3) inflammasomes is centrally implicated in cisplatin (CP)-induced kidney injury. Autophagy is critical for inhibiting production of NLRP3 protein that effectively reduces the inflammatory response. Ginsenoside Rg3 (SY), an active component extracted from ginseng
Nienke Visser et al.
International journal of molecular sciences, 22(5) (2021-03-04)
Elevated activation of the autophagy pathway is currently thought to be one of the survival mechanisms allowing therapy-resistant cancer cells to escape elimination, including for cytarabine (AraC)-resistant acute myeloid leukemia (AML) patients. Consequently, the use of autophagy inhibitors such as
Abdelhabib Semlali et al.
Frontiers in oncology, 12, 873447-873447 (2022-10-04)
Treatment of oral cancer is based exclusively on surgery combined with or without chemotherapy. However, it has several side effects. Targeting a new, more effective therapy has become an urgent matter. The purpose of this study was to evaluate the