567569
Spautin-1, Calbiochem
a quinazolin compound that acts as a specific and potent inhibitor of autophagy
Synonym(e):
Spautin-1, Calbiochem, C43, 6-Fluor-N-[4-fluorobenzyl]chinazolin-4-amin, Specific und Potent AUtophagy Inhibitor 1, Autophagie-Inhibitor II
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
off-white
Löslichkeit
DMSO: 50 mg/mL, clear, colorless
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Verpackung
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable