Fortfahren mit
M8699
(R)-MG132
≥98%, Proteasome inhibitor
Synonym(e):
Z-L-Leu-D-Leu-L-Leu-al
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 242.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26H41N3O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
475.62
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32160703
CHF 242.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
(R)-MG132,
assay
≥98%
Quality Segment
solubility
DMSO or DMF: 25 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)C[C@@H](C(N[C@H](C(N[C@H](C=O)CC(C)C)=O)CC(C)C)=O)NC(OCC1=CC=CC=C1)=O
InChI
1S/C26H41N3O5/c1-17(2)12-21(15-30)27-24(31)22(13-18(3)4)28-25(32)23(14-19(5)6)29-26(33)34-16-20-10-8-7-9-11-20/h7-11,15,17-19,21-23H,12-14,16H2,1-6H3,(H,27,31)(H,28,32)(H,29,33)/t21-,22-,23-/m0/s1
InChI key
TZYWCYJVHRLUCT-VABKMULXSA-N
Application
(R)-MG132 wird verwendet in Ubiquitinierungstests und dient als Proteasom-Inhibitor.
Biochem/physiol Actions
MG132 (Carbobenzoxy-Leu-Leu-Leucinal) ist ein Tripeptid-Aldehyd. Es weist Antitumor-Aktivität auf und verstärkt die zytostatische/zytotoxische Wirkung von Chemo- und Radiotherapien. (R)-MG132 ist ein starker membranpermeabler Proteasom-Inhibitor. Es kann die Proteasom-Aktivität in Lysaten von J558L multiplen Myelom-Zellen und EMT6 Brustkrebszellen hemmen. Der (R)-MG132-Stereoisomer hemmt die Aktivitäten des Chymotrypsin-ähnlichen (ChTL), des Trypsin-ähnlichen (TL) und des Peptidyl-glutamyl-peptid-spaltenden (PGPH) Proteasoms wirkungsvoller als (S)-MG132.
Physical form
kristalliner Feststoff oder unterkühlte Flüssigkeit
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1135
description
-
description
≥95% (HPLC)
assay
≥98%
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO or DMF: 25 mg/mL
solubility
DMSO: soluble
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Which cells are utilized to assess the bioactivity of Product No. M8699, also known as (R)-MG132?
    1 answer
    1. The biological activity of product No. M8699, (R)-MG132 was measured using J558L multiple myeloma cells and EMT6 breast cancer cells.
      Helpful?
  2. What is the molarity of a solution with a concentration of 25 mg/ml in DMSO?
    1 answer
    1. The molarity of a 25 mg/ml solution is 0.052 M, which is equivalent to 52 mM. This calculation is based on a substance with a molar mass of 475.62 g/mol, where a 1 M solution is prepared by dissolving 475.62 g in 1 liter.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. Newark. NJ, USA
    • Review 1
    • Vote 1
    5 out of 5 stars.
    Worked spot on!!!
    The product worked at 25micromolar concentration for rat neonatal myocytes
    Helpful?