Fortfahren mit
B1793
Bafilomycin A1
from Streptomyces griseus, ≥90% (HPLC), film, V-ATPase inhibitor
Bafilomycin A1 from Streptomyces griseus
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
2 μg
Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf
CHF 173.00
10 μg
Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf
CHF 452.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C35H58O9
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
622.83
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Beilstein/REAXYS Number:
4730700
MDL number:
Assay:
≥90% (HPLC)
Form:
film
CHF 173.00
Ab HEUTE lieferbarDetails
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Bafilomycin A1 aus Streptomyces griseus, ≥90% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
film
antibiotic activity spectrum
fungi
mode of action
DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits
storage temp.
−20°C
SMILES string
CO[C@H]1\C=C\C=C(C)\C[C@H](C)[C@H](O)[C@H](C)\C=C(C)\C=C(OC)C(=O)OC1[C@@H](C)[C@@H](O)[C@H](C)[C@@]2(O)C[C@@H](O)[C@H](C)[C@H](O2)C(C)C
InChI
1S/C35H58O9/c1-19(2)32-24(7)27(36)18-35(40,44-32)26(9)31(38)25(8)33-28(41-10)14-12-13-20(3)15-22(5)30(37)23(6)16-21(4)17-29(42-11)34(39)43-33/h12-14,16-17,19,22-28,30-33,36-38,40H,15,18H2,1-11H3/b14-12+,20-13+,21-16+,29-17-/t22-,23+,24-,25-,26-,27+,28-,30-,31+,32+,33+,35+/m0/s1
InChI key
XDHNQDDQEHDUTM-JQWOJBOSSA-N
General description
Chemische Struktur: Makrolid
Application
Bafilomycin A1 wird wie folgt verwendet:
  • als Autophagie-Inhibitor zur Untersuchung seiner Wirkung auf hepatische Steatose in menschlichen Hepatozyten
  • als Inhibitor von vakuolären H+-ATPasen zur Untersuchung seiner Wirkungen auf die Lebensfähigkeit von Zellen, den Anteil von Pi-positiven Zellen und die glukosestimulierte Insulinsekretion (GSIS) bei den INS-1-Zellen der Maus[1]
  • als Inhibitor von vakuolären H+-ATPasen zur Untersuchung seiner Wirkungen auf den Tau-Abbau in menschlichen SH-SY5Y-Zellen.[2]
Biochem/physiol Actions
Bafilomycin A1 hemmt die im autophagen Vorgang involvierten Schritte der Autophagosom-Lysosom-Fusion und der Autolysosom-Versauerung, die zur Aufrechterhaltung des funktionalen autophagen Flusses und der zellulären Homeostase notwendig sind.[3]
Spezifischer Inhibitor der vakuolären H+-ATPase (V-ATPase) in tierischen Zellen, Pflanzenzellen und Mikroorganismen.
Spezifischer Inhibitor der vakuolären H+-ATPase (V-ATPase).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
R0395O487646745
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥90% total oligomycins basis (HPLC)
assay
-
form
film
form
powder
form
powder
form
-
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
antibiotic activity spectrum
fungi
antibiotic activity spectrum
fungi, yeast
antibiotic activity spectrum
fungi
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
mode of action
DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits
mode of action
enzyme | inhibits, protein synthesis | interferes
mode of action
enzyme | inhibits
mode of action
protein synthesis | interferes
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review