M5696
Myoglobin aus Pferdeskelettmuskel
BioUltra, 95-100% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
Myoglobin aus Pferdeskelettmuskel
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
equine skeletal muscle
Produktlinie
BioUltra
Assay
95-100% (SDS-PAGE)
Form
essentially salt-free, lyophilized powder
Mol-Gew.
~17 kDa(lit.)
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Eisengehalt
~0.30%
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
Löslichkeit
H2O: soluble 10 mg/mL
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
horse ... MB(100054434)
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Myoglobin is critical to skeletal muscle O2 supply at near-maximum oxygen demand, and prevents anoxia by maintaining PO2 above levels needed to support mitochondrial function.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Local delivery of bioactive molecules using an implantable device can decrease the amount of drug dose required as well as non-target site toxicities compared to oral or systemic drug administration.
Professors summarize recent 2D materials synthesis advancements and biosensing applications in various fields.
Chromatograms
application for HPLCUnser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..