Fortfahren mit
C2867
Cytochrom c aus Pferdeherz
BioUltra, ≥99% (SDS-PAGE), powder, suitable for mammalian cell culture
Synonym(e):
Cytochrom c aus Pferdeherz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 275.00
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 726.00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-700-9
NACRES:
NA.25
MDL number:
Form:
powder
Assay:
≥99% (SDS-PAGE)
Biological source:
horse heart
Mol wt:
12,384
CHF 275.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
horse heart
Quality Segment
product line
BioUltra
assay
≥99% (SDS-PAGE)
form
powder
mol wt
12,384
storage condition
(Tightly closed Dry)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubility
water: 10 mg/mL, dark red-brown
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
horse ... CYCS(100053958)
General description
Cytochrome C (Cyt C) is a nuclear DNA-encoded protein. It is derived from its precursor apo-cytochrome c and moves across the outer membrane of the mitochondria.
Research area: Apoptosis
Application
Cytochrome c from equine heart has been used to prepare a stock solution for synthesizing and calibrating biotinylated cytochrome c. It has also been used as a component of the reaction buffer to stain electron transport chain (ETC) complex IV and determine its activity using blue-native gel electrophoresis.
Die Reaktionsorte, an denen die Oxidation von Cytochrom c aus Pferden bei Behandlung mit H2O2 und UV genau stattfindet, sowie der Umfang der Oxidation wurden charakterisiert. Es wurde vorgeschlagen, dass man den Status dieser Oxidationsorte als einen Biomarker für den Oxidationszustand in einer Zelle verwenden könnte.
Biochem/physiol Actions
Cytochrome C (Cyt C) acts as a potent signaling molecule of apoptosis by activating caspase 3, a death protease. It plays a role in heme-binding with the help of cytochrome c heme lyase which facilitates its release into the mitochondrial intermembrane space. Cyt C also exhibits lipid-binding by interacting with cardiolipin, a phospholipid that initiates protein unfolding and activates the peroxidase function in Cyt C.
Cytochrom c ist in erster Linie als mitochondriales Protein mit Elektronencarrier Funktion bekannt. Der Übergang von Cytochrom c zwischen Eisen(II) und Eisen(III) innerhalb der Zelle macht es zu einem effizienten biologischen Elektronen-Transporter, und es spielt eine wichtige Rolle bei zellulären Oxidationen in Pflanzen und Tieren. Es wird allgemein als universeller Atmungskatalysator betrachtet, der eine wesentliche Elektronen-Brücke zwischen den lungengängigen Substraten und Sauerstoff bildet.
Preparation Note
A further purification of C2506
Prepared using TCA.
Other Notes
Für weitere Informationen sehen Sie cytochrome c and electron transport at www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C7752C2506C3483
description
BioUltra, ≥99% (SDS-PAGE), powder, suitable for mammalian cell culture
description
≥95% based on Mol. Wt. 12,384 basis
description
≥95% (SDS-PAGE)
description
≥95% (SDS-PAGE), lyophilized powder
biological source
horse heart
biological source
horse heart
biological source
horse heart
biological source
human heart
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
western blot (chemiluminescent): suitable, cell culture | mammalian: suitable, mass spectrometry (MS): suitable
assay
≥99% (SDS-PAGE)
assay
≥95% based on Mol. Wt. 12,384 basis, ≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
powder
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
mol wt
12,384
mol wt
12,384
mol wt
12,384
mol wt
11 kDa by SDS-PAGE
storage condition
(Tightly closed Dry)
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cytochrom c aus Pferdeherz
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. I see that you list several horse heart cytochrome c products. What are the differences, and which one should I choose?
    1 answer
    1. Product No. C2506 is prepared with trichloroacetic acid (TCA), whereas C7752 is prepared with the milder acetic acid. The TCA method may reduce the amount of superoxide dismutase (SOD) present, but tends to cause dimerization or acid-modified structures of cytochrome c. In contrast, acetic acid preparations may have slightly higher amounts of SOD, but a lower proportion of dimeric cytochrome c. So C2506 would be recommended for enzyme activity studies that require low SOD, whereas C7752 is recommended for structural studies or binding studies, or for enzyme activity studies where possible SOD contamination is not a problem. Product No. C2867 is prepared from C2506; it is a BioUtra grade product, greater than or equal to 99% pure as determined by SDS-PAGE. It is recommended when an ultra-high purity is required.  Product No. C3256 is also prepared from C7752; it is isolated by ion-exchange chromatography. This fraction shows a high rate of ascorbic acid oxidation, but low activity in a cytochrome oxidase system.  Product No. C7150 is also prepared from C7752; it is suitable for use as a gel filtration molecular weight marker.
      Helpful?
  2. How should I store solutions of Product C2867, Cytochrome c?
    1 answer
    1. Our general recommendations are as follows:  Store at -20 °C (freezer) for up to six months. Store at 2-8 °C (refrigerator) for up to two weeks. Store at 20-25 °C (room temperature) for up to three days. According to J. Biol. Chem, 237, 2161-2174 (1962), cytochrome c is stable to boiling, and over an unusually wide range of pH values. However, it denatures readily at extreme pH (low or high), and in high concentrations of organic solvents, such as ethanol or acetone.
      Helpful?
  3. How do I determine how much of Product C2867, Cytochrome c, is in the oxidized form, and how much is reduced?
    1 answer
    1. This is determined by a spectral assay. The detailed assay procedure (operating procedure #11252) may be requested from Sigma St. Louis Technical Service (techserv@sial.com).
      Helpful?
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  5. Is Product C2867, Cytochrome c, predominantly in the oxidized form or the reduced form?
    1 answer
    1. This product is predominantly (>95%) in the oxidized form.