Fortfahren mit
UPS1
Universelles Proteomics-Standardset
Protein Mass Spectrometry Calibration Standard
Synonym(e):
Standardset
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 kit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1’330.00
5 x 1 kit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 3’710.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12161503
EC Number:
232-650-8
NACRES:
NA.24
Form:
ready-to-use solution
CHF 1’330.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
ready-to-use solution
Quality Segment
quality
Protein Mass Spectrometry Calibration Standard
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
storage temp.
−20°C
General description
Das Universal Proteomics Standardset (UPS) wurde in Zusammenarbeit mit der Proteomics Standards Research Group (sPRG) der Biomolecular Resource Facilities (ABRF) entwickelt. Diese Proteinmischung wurde unter der Leitung der sPRG von ABRF 2005/2006 in einer umfassenden Studie eingehend evaluiert und berichtet. Die Ergebnisse dieser Studie wurden 2006 auf den Konferenzen von ABRF und US HUPO vorgestellt.
Application
Das Universal Proteomics Standardset (UPS) ist vorgesehen für die Standardisierung und/oder Evaluierung der Bedingungen von massenspektrometischen (z. B. LC-MS/MS, MALDI-TOF-MS usw.) und elektrophoretischen Analysen, bevor eine Analyse komplexer Proteinproben durchgeführt wird.[1][2][3][4][5][6] Mögliche Anwendungen sind:
  • Bracketing von kritischen experimentellen Datensätzen, um die Robustheit von Analysemethoden zu bestätigen
  • Vergleich von MS- oder anderen proteomischen Daten, die in verschiedenen Laboren mit einer Vielzahl von Analysestrategien und -geräten erzeugt werden
  • Identifizierung der Beschränkungen von Systemen und Suchalgorithmen für proteomische Analysen
  • Externe Referenz zur Unterstützung der Evaluierung von Daten, die aus schlecht definierten Proben gewonnen wurden
Features and Benefits
Lassen Sie sich von den Vorteilen überzeugen!
  • Überprüfen der Leistungskraft Ihrer Analysestrategie
  • Fehlerbehebung und Optimierung bei Analyseprotokollen
  • Bestätigen der Eignung eines Systems vor dem Analysieren kritischer Proben
  • Normalisieren von Analyseergebnissen von Tag zu Tag und von Labor zu Labor
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
EMS0004EMS0005MSST0016
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
form
ready-to-use solution
form
ready-to-use solution
form
ready-to-use solution
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
quality
Protein Mass Spectrometry Calibration Standard
quality
-
quality
-
quality
-
Proteomics Standards, Proteomics Controls, Proteomics Standardization, Proteomics standard, ProteoNorm, ProteoStandard, Proteomics, proteomics standard kit, mass spectrotmetry, LC-MS, MALDI-TOF, electrophoresis, dynamic range, orbi-trap, lcms, UPS1, hypergeometric, quadrupole, Proteomics Standards, Proteomics Controls, Proteomics Standardization, Proteomics standard, Pr
-
-
-
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB & Preisangaben
  • Trypsin from porcine pancreas, Proteomics Grade, BioReagent, Dimethylated 20 μg
    SDB
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
High-throughput proteomics advances with improved analysis methods and mass spectrometry.
Verwandter Inhalt
Standardize research with Universal and Dynamic Proteomics Standards, complex and well-characterized reference standards for mass spectrometry.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
UPS1-1KT04061835522682
UPS1-5X1KT04061835575084