Fortfahren mit
M1882
Myoglobin aus Pferdeherz
≥90% (SDS-PAGE), essentially salt-free, lyophilized powder
Myoglobin from equine heart
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonym(e):
Myoglobin from horse heart
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 117.00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 448.00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1’340.00
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 2’320.00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
309-705-0
NACRES:
NA.61
MDL number:
Form:
essentially salt-free, lyophilized powder
Assay:
≥90% (SDS-PAGE)
Biological source:
equine heart
CHF 117.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
equine heart
Quality Segment
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
essentially salt-free, lyophilized powder
Iron content
≥0.20%
technique(s)
MALDI-MS: suitable
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
horse ... MB(100054434)
Application
Myoglobin aus dem Herzmuskel des Pferdes ist geeignet für folgende Anwendungen:
  • Spektralmessungen mit Beckman DU-50- oder Gilford 2400-Spektrophotometern[1]
  • Analyse der Sekundärstruktur von Proteinen in H2O-Lösung unter Verwendung von Einzel-ATR-FT-IR-Mikroskopie (Fourier-Transformations-Infrarot-Spektroskopie mit abgeschwächter Totalreflexion)[2]
  • Kalibrierung der Massenskala bei einer Konzentration von 2 pmol/μl in der Elektrospray-Massenspektromie[3]
  • Studie zur Untersuchung der Online-Ablagerung von einzelnen Tröpfchen bei der MALDI-Massenspektrometrie[4]
  • Studie zur Untersuchung der Proteinadsorption in Polyacrylamid-beschichteten Kapillaren aus synthetischem Quarzglas[5]
Biochem/physiol Actions
Myoglobin ist ein mobiler Sauerstoffträger, der in roten Muskelzellen sowie Herzzellen entsteht. Dies geschieht als Reaktion auf erhöhten Sauerstoffbedarf bei körperlicher Anstrengung; der Sauerstoff wird vom Sarkolemm zu den Mitochondrien der Herzmuskelzellen und der roten Muskelzellen von Wirbeltieren transportiert.[6]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M0630C7752C2506
technique(s)
MALDI-MS: suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
biological source
equine heart
biological source
equine skeletal muscle
biological source
horse heart
biological source
horse heart
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
95-100%
assay
≥95% (SDS-PAGE), ≥95% based on Mol. Wt. 12,384 basis
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
essentially salt-free, lyophilized powder
form
essentially salt-free, lyophilized powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
UniProt accession no.
P68082
UniProt accession no.
P68082
UniProt accession no.
P00004
UniProt accession no.
P00004
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Myoglobin aus Pferdeherz
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–9 of 9 Questions  
  1. Do you have the sequence for Product M1882, Myoglobin from equine heart?
    1 answer
    1. This product has not been specifically sequenced. However, according to the Uniprot accession number P68082, equine myoglobin has the following sequence:
      MGLSDGEWQQVLNVWGKVEADIAGHGQEVLIRLFTGHPETLEKFDKFKHLKTEAEMKASE DLKKHGTVVLTALGGILKKKGHHEAELKPLAQSHATKHKIPIKYLEFISDAIIHVLHSKHPGDFGADAQGAMTKALELFRNDIAAKYKELGFQG
      Please see the link below to review additional information available at UniProt:
      https://www.uniprot.org/uniprotkb/P68082/entry
      Helpful?
  2. I would like to consult you about the valence state of the ion in MB. Is it 2+ or 3+?
    1 answer
    1. This product is native myoglobin isolated from equine heart and is probably a mixture of oxidized myoglobin (metmyoglobin, Fe3+) and reduced myoglobin (Fe2+). The percentages of oxidized or reduced myoglobin in the product are not determined.
      Helpful?
  3. Was this product recombinantly expressed or was it isolated directly from the heart of the horse ?
    1 answer
    1. This product is native myoglobin isolated from equine heart.
      Helpful?
  4. Is equine myoglobin (M1882) detectable and quantifiable by common laboratory tests (ECL) for the detection of human myoglobin?
    1 answer
    1. This item has not been tested in-house for detectability and quantifiability by common laboratory tests. The specifications for this item do not include testing by these methods.
      Helpful?
  5. Is Product M1882, Myoglobin from equine heart, metmyoglobin?
    1 answer
    1. The M1882 is a mixture, but we have not analyzed the percentages of the oxidized myoglobin or the reduced myoglobin in the product.
      Helpful?
  6. Is Product M1882, Myoglobin from equine heart, oxidized?
    1 answer
    1. Yes, it is oxidized.
      Helpful?
  7. Which has more affinity for oxygen, hemoglobin or myoglobin?
    1 answer
    1. The affinity of myoglobin for oxygen is higher than that of hemoglobin.
      Helpful?
  8. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  9. What is the molecular weight of Product M1882, Myoglobin from equine heart?
    1 answer
    1. Based on the amino acid sequence (16,950) plus the heme group (616), the molecular weight is approximately 17,600 g/mol.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. New York
    • Review 1
    • Votes 0
    4 out of 5 stars.
    Is the myoglobin from equine heart dispersive in water?
    Or what are the solvent where it is dispersive.
    Helpful?
    1. Response from Merck KGaA:
      Thank you for your review. We encourage customers who experience problems with our products to call or email us for additional technical support. Please visit https://www.sigmaaldrich.com/US/en/support/customer-support to submit a Product Technical Inquiry.