Wichtige Dokumente
M5255
Mycophenolsäure
from Penicillium brevicompactum, ≥98% (HPLC), powder, IMP dehydrogenase inhibitor
Synonym(e):
6-(1,3-Dihydro-7-hydroxy-5-methoxy-4-methyl-1-oxo-isobenzofuran-6-yl)-4-methyl-4-hexensäure
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Mycophenolsäure, ≥98%
Biologische Quelle
Penicillium brevicompactum
Qualitätsniveau
Assay
≥98%
Farbe
white to yellow-white
mp (Schmelzpunkt)
<143.0 °C
Löslichkeit
methanol: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Wirkungsweise
enzyme | inhibits
Ersteller
Novartis
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1c(C)c2COC(=O)c2c(O)c1C\C=C(/C)CCC(O)=O
InChI
1S/C17H20O6/c1-9(5-7-13(18)19)4-6-11-15(20)14-12(8-23-17(14)21)10(2)16(11)22-3/h4,20H,5-8H2,1-3H3,(H,18,19)/b9-4+
InChIKey
HPNSFSBZBAHARI-RUDMXATFSA-N
Angaben zum Gen
human ... IMPDH1(3614) , IMPDH2(3615)
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Vorsicht
Angaben zur Herstellung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1 Oral
Zielorgane
Immune system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.