Wichtige Dokumente
89287
Mycophenolsäure
analytical standard
Synonym(e):
6-(1,3-Dihydro-7-hydroxy-5-methoxy-4-methyl-1-oxo-isobenzofuran-6-yl)-4-methyl-4-hexensäure
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥98.5% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Verunreinigungen
≤1.0% water
Anwendung(en)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1c(C)c2COC(=O)c2c(O)c1C\C=C(/C)CCC(O)=O
InChI
1S/C17H20O6/c1-9(5-7-13(18)19)4-6-11-15(20)14-12(8-23-17(14)21)10(2)16(11)22-3/h4,20H,5-8H2,1-3H3,(H,18,19)/b9-4+
InChIKey
HPNSFSBZBAHARI-RUDMXATFSA-N
Angaben zum Gen
human ... IMPDH1(3614) , IMPDH2(3615)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Vorsicht
Angaben zur Herstellung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1 Oral
Zielorgane
Immune system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?