Merck
Y0000489
Mycophenolat-Mofetil
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(4E)-6-(1,3-Dihydro-4-hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-5-isobenzofuranyl)-4-methyl-4-hexensäure-2-(4-morpholinyl)-ethylester, RS 61443, TM-MMF
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C23H31NO7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
433.49
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
mycophenolate
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1c(C)c2COC(=O)c2c(O)c1C\C=C(/C)CCC(=O)OCCN3CCOCC3
InChI
1S/C23H31NO7/c1-15(5-7-19(25)30-13-10-24-8-11-29-12-9-24)4-6-17-21(26)20-18(14-31-23(20)27)16(2)22(17)28-3/h4,26H,5-14H2,1-3H3/b15-4+
InChIKey
RTGDFNSFWBGLEC-SYZQJQIISA-N
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Mycophenolate mofetil EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
Mycophenolat-mofetil ist ein Pro-Pharmakon von Mycophenolsäure (Kat.-Nr. M5255), das durch unspezifische Esterase in vivo zur Stammsubstanz gespalten wird. Mycophenolsäure hemmt Inosinmonophosphat-Dehydrogenaseund ist ein wirksames immunsuppressives Mittel.
Mycophenolat-mofetil ist ein Pro-Pharmakon von Mycophenolsäure und ein wirksames immunsuppressives Mittel.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
K Budde et al.
American journal of transplantation : official journal of the American Society of Transplantation and the American Society of Transplant Surgeons, 14(12), 2796-2806 (2014-10-04)
This Phase III randomized trial examined efficacy and safety of a novel once-daily extended-release tacrolimus formulation (LCP-Tacro [LCPT]) versus twice-daily tacrolimus in de novo kidney transplantation. Primary efficacy end point was proportion of patients with treatment failure (death, graft failure
Eduardo F Mysler et al.
Arthritis and rheumatism, 65(9), 2368-2379 (2013-06-07)
To investigate the efficacy and safety of ocrelizumab in patients with class III/IV lupus nephritis (LN). Patients were randomized 1:1:1 to receive placebo, 400 mg ocrelizumab, or 1,000 mg ocrelizumab given as an intravenous infusion on days 1 and 15
Christopher J Yates et al.
Transplantation, 96(8), 726-731 (2013-08-02)
The sensitivity of fasting plasma glucose (FPG) in screening for new-onset diabetes after transplantation (NODAT) has been questioned, particularly in the presence of moderate-dose prednisolone, where peak plasma glucose occurs 7 to 8 hr after administration. Oral glucose tolerance testing
Kremena V Star et al.
The American journal of surgical pathology, 37(9), 1319-1328 (2013-10-01)
Mycophenolate mofetil (MMF) is a T-cell inhibitor frequently used in the treatment of acute allograft rejection. MMF may cause colitis that clinically and histologically resembles graft-versus-host disease (GVHD). The aim of this study was to evaluate a wide range of
M W F van den Hoogen et al.
American journal of transplantation : official journal of the American Society of Transplantation and the American Society of Transplant Surgeons, 15(2), 407-416 (2015-01-24)
We evaluated the efficacy and safety of rituximab as induction therapy in renal transplant patients. In a double-blind, placebo-controlled study, 280 adult renal transplant patients were randomized between a single dose of rituximab (375 mg/m(2)) or placebo during transplant surgery. Patients