Fortfahren mit
C9754
Colchicin
≥95% (HPLC), powder, antimitotic agent
Synonym(e):
(S)-N-(5,6,7,9-Tetrahydro-1,2,3,10-tetramethoxy-9-oxobenzo[a]heptalen-7-yl)acetamid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 31.80
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 100.00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 174.00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 396.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H25NO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
399.44
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
200-598-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2228813
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
CHF 31.80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Colchicin, ≥95% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to yellow
mp
150-160 °C (dec.) (lit.)
solubility
ethanol: 50 mg/mL
SMILES string
COC1=CC=C2C(=CC1=O)[C@H](CCc3cc(OC)c(OC)c(OC)c23)NC(C)=O
InChI
1S/C22H25NO6/c1-12(24)23-16-8-6-13-10-19(27-3)21(28-4)22(29-5)20(13)14-7-9-18(26-2)17(25)11-15(14)16/h7,9-11,16H,6,8H2,1-5H3,(H,23,24)/t16-/m0/s1
InChI key
IAKHMKGGTNLKSZ-INIZCTEOSA-N
General description
Colchicin ist ein Sekundärmetabolit mit antiinflammatorischen Eigenschaften. Es wird zur Behandlung von Gicht, von kristallinduzierter Gelenkentzündung, des familären Mittelmeerfiebers (FMF), von Morbus Behçet, Vaskulitiden und Perikarditis eingesetzt. Colchicin hemmt die Zellteilung, die intrazelluläre Vesikelmotilität sowie die Sekretion von Zytokinen und Chemokinen. Es ist auch an der Leukozyten-Diapedese und der Degranulation der Lysosomen beteiligt. Colchicin blockiert außerdem die Fibroblastenproliferation und den Kollagentransport in den Extrazellularraum.
Application
Colchicin wurde in folgenden Anwendungen eingesetzt:
  • In-vitro-Schwesterchromatidaustausch-Assay (sister-chromatid exchange, SCE)
  • Untersuchung seiner antiviralen, antibakteriellen, antimykotischen und zytotoxischen Aktivtäten in vitro
  • Störung der Mikrotubuli
  • Analyse seiner Wirkungen auf Ca2+-Transienten von taxolbehandelten Zellen
Biochem/physiol Actions
Antimitotischer Wirkstoff, der die Mikrotubuli stört, indem er an das Tubulin bindet und seine Polymerisation verhindert. Stimuliert die intrinsische GTPase-Aktivität des Tubulins. Induziert in verschiedenen normalen und Tumor-Zelllinien Apoptose und aktiviert den JNK/SAPK-Signalweg.
Features and Benefits
Diese Verbindung ist ein wichtiges Produkt für die ADME Tox-Forschung. Klicken Sie bitte hier, um weitere ADME Tox Produkte zu entdecken. Weitere Informationen über bioaktive kleine Moleküle für andere Forschungsbereiche finden Sie hier: sigma.com/discover-bsm.
Preparation Note
Dieses Produkt ist als Pulver bei Raumtemperatur haltbar. Colchicin-Pulver wird bei Lichteinwirkung dunkel. Colchicin-Lösungen können durch Autoklavieren oder Filtration sterilisiert werden. Sterilisierte Lösungen sind vor Licht geschützt mindestens sechs Monate stabil. In neutralen und leicht alkalischen (pH-Wert = 8,1) Lösungen trat nach 2-monatiger Gefrierlagerung keine nennenswerte Colchicin-Hydrolyse auf.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C3915PHL896101146006
Colchicin phyproof® Reference Substance
PHL89610
Colchicin
Colchicin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1146006
Colchicin
description
≥95% (HPLC), powder
description
suitable for plant cell culture, BioReagent, ≥95% (HPLC)
description
phyproof® Reference Substance
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
form
powder
form
powder
form
-
form
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
solubility
ethanol: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to yellow
color
-
color
-
color
-
mp
150-160 °C (dec.) (lit.)
mp
150-160 °C (dec.) (lit.)
mp
150-160 °C (dec.) (lit.)
mp
150-160 °C (dec.) (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Colchicin
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Muta. 1B
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How long is this powder stable at room temperature approximately? After how many years is appreciable degradation to be expected?
    1 answer
    1. This product is not assigned a firm expiration date, but lots are retested every 2 years while available to assure quality. In the original sealed container, this compound is quite stable. Exposure to light and moisture may accelerate degradation over time. A specific time frame related to the degradation rate has not been established.
      Helpful?
  2. How should this colchicine be dissolved to create a solution?
    1 answer
    1. This material is soluble in ethanol at 50 mg/mL and water at 45 mg/mL. Stock solutions may be autoclaved or filter sterilized. The compound is light sensitive. Stock solutions should be stored protected from light in amber glass bottles and are stable for at least 6 months at 2 - 8°C.
      Helpful?
  3. What is the solubility of product C9754, Colchicine? Also, what is the solution stability of Colchicine?
    1 answer
    1. The solubility of Colchicine in DMSO is 426 mg/ml at 25 °C. It can also be dissolved in absolute ethanol (50 mg/ml), producing a clear to slightly hazy, yellow to yellow-green solution. However, this may require heat.
      Regarding solution stability, Colchicine powder darkens upon exposure to light. Sterilized solutions remain stable for at least six months if shielded from light. No significant hydrolysis of colchicine occurred in neutral and slightly alkaline solutions after two months of frozen storage.
      Helpful?
  4. How should Colchicine be stored as a powder and when dissolved? At which temperature?
    1 answer
    1. This product in powdered format can be stored in room temperature. Colchicine powder will darken upon exposure to light. Colchicine solutions can be sterilized by autoclaving or filtration. Sterilized solutions are stable for at least six months if protected from light. No appreciable colchicine hydrolysis occurred in neutral and slightly alkaline (pH = 8.1) solutions after storage frozen for 2 months.