Wichtige Dokumente
L9776
Leucin-Aminopeptidase, mikrosomal aus Schweineniere
suitable for protein sequencing, BioReagent, lyophilized powder
Synonym(e):
(R)-2-Amino-3-(4-methylphenylthio)-propionsäure, Aminopeptidase M, Aminopeptidase N, Cathepsin III, LAP, Leucinaminopeptidase
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
BioReagent
Form
lyophilized powder
Verpackung
vial of 50 μg
Eignung
suitable for protein sequencing
Anwendung(en)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- in proteomics analysis
- as a treatment for protein depolymerization reaction
- to test its effect on the degradation of human recombinant IL-8
Biochem./physiol. Wirkung
Einheitendefinition
Inhibitor
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)