Fortfahren mit
L6007
Leucin-Aminopeptidase, mikrosomal aus Schweineniere
Type VI-S, lyophilized powder, ≥12 units/mg protein (biuret)
Synonym(e):
(R)-2-Amino-3-(4-methylphenylthio)-propionsäure, Aminopeptidase M, Aminopeptidase N, Cathepsin III, LAP, Leucinaminopeptidase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 478.00
50 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 784.00
100 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1’430.00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-942-5
MDL number:
EG-Nummer:
Specific activity:
≥12 units/mg protein (biuret)
Biological source:
Porcine kidney
CHF 478.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Porcine kidney
type
Type VI-S
form
lyophilized powder
specific activity
≥12 units/mg protein (biuret)
mol wt
320 kDa
composition
Protein, 30-70%
storage temp.
−20°C
General description
Leucine Aminopeptidase (LAP) from porcine is a 320-kDa exopeptidase present in cytosol. It contains zinc in its structure and belongs to the M1 and M17 peptidase families. LAP display bi-lobed structure and has the catalytic domain at the C-terminus and a variable N-terminal domain.
Application
Leucine Aminopeptidase, microsomal from porcine kidney has been used in aminopeptidase N (APN) inhibitor screening assay in adenocarcinoma cell line ES-2 and in the inhibition kinetic studies with APN inhibitor.[1]
Biochem/physiol Actions
Leucine Aminopeptidase (LAP) catalyzes protein hydrolysis at the leucine residue at N-terminal. An altered level of LAP is implicated in tumor proliferation and progression. LAP is a potential biomarker for ovarian epithelial cancer therapy. Porcine LAP hydrolyzes glycine and arginine substrates.
Physical form
Contains primarily phosphate buffer salts, pH 7.0
Other Notes
Eine Einheit hydrolysiert 1.0 μmol L-Leucin-p-nitroanilid pro Min. zu L-Leucin und p-Nitroanilin bei pH 7.2 und 37 °C. (Bei 25°C, wird ca. 40% der bei 37 °C gefundenen Aktivität erreicht.) Die Aktivität bei Verwendung von L-Leucin-p-nitroanilid als Substrat ist 2-5 Mal höher als bei der Verwendung von L-Leucinamid als Substrat.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
L5006164598A2580
specific activity
≥12 units/mg protein (biuret)
specific activity
10-40 units/mg protein (Bradford)
specific activity
-
specific activity
≥10 units/mg protein (Bradford)
biological source
Porcine kidney
biological source
-
biological source
Porcine kidney
biological source
-
form
lyophilized powder
form
ammonium sulfate suspension
form
suspension (crystalline)
form
lyophilized powder
mol wt
320 kDa
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. I would like to know the optimum solvent for dissolving, storing and using this reagent (Cat # L6007-25UN).
    1 answer
    1. According to the Enzymatic Assay for Leucine Aminopeptidase, Microsomal Enzyme Solution, prepare a solution containing 0.10 - 0.15 unit/ml of Leucine Aminopeptidase, Microsomal in cold deionized water immediately before use.
      More information can be found at https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/356/218/l6007enz.pdf.
      This formulation contains phosphate buffer salts. For reconstitution, storage, and use of this product, 50 mM Sodium Phosphate Buffer, pH7.2, is a suitable solvent.
      Helpful?
  2. I recently purchased Leucine Aminopeptidase from porcine kidney Cat # L6007-25UN. I'd like to inquire how many mgs of protein is in one vial.
    1 answer
    1. The milligrams of protein per vial will depend on the units/mg protein defined on the product's certificate of analysis. For example, lot SLCM3898 reports specific activity of 19 units/mg protein. This results in approximately 1.3 mg of protein per vial for this particular lot. The protein content of this lot of material is reported at 61%, therefore the total mass of solid material in the 25UN vial will total around 2.2 mg.
      (Link to certificate of analysis: https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/L6007-BULKSLCM3898.pdf)