Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 70.10 |
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 150.00 |
10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 290.00 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 525.00 |
100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 1'600.00 |
Über diesen Artikel
CHF 70.10
Produktname
Bestatin -hydrochlorid, ≥98% (HPLC)
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
input
general use sample(s)
mp
216 °C
solubility
water: 25 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
antibiotic activity spectrum
neoplastics
mode of action
enzyme | inhibits
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(N[C@@H](CC(C)C)C(O)=O)[C@@H](O)[C@H](N)CC1=CC=CC=C1.Cl[H]
InChI
1S/C16H24N2O4.ClH/c1-10(2)8-13(16(21)22)18-15(20)14(19)12(17)9-11-6-4-3-5-7-11;/h3-7,10,12-14,19H,8-9,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,21,22);1H/t12-,13+,14+;/m1./s1
InChI key
XGDFITZJGKUSDK-UDYGKFQRSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥97% (HPLC) | description synthetic | description - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay - | assay - |
| biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) | biological source synthetic | biological source - |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility water: 25 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless | solubility methanol: 1 mM (Stock solution stable for 1 month at −20 °C. Working solution stable for 1 day.) | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow | solubility - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?