S8139
Sulindac
≥98.0%
Synonym(e):
(Z)-5-Fluor-2-methyl-1-[p-(methylsulfinyl)-benzyliden]-inden-3-essigsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic (organic)
Assay
≥98.0%
Form
powder
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Löslichkeit
methanol: 50 mg/mL
Anwendung(en)
forensics and toxicology
veterinary
Ersteller
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
SMILES String
CC1=C(CC(O)=O)c2cc(F)ccc2\C1=C/c3ccc(cc3)S(C)=O
InChI
1S/C20H17FO3S/c1-12-17(9-13-3-6-15(7-4-13)25(2)24)16-8-5-14(21)10-19(16)18(12)11-20(22)23/h3-10H,11H2,1-2H3,(H,22,23)/b17-9-
InChIKey
MLKXDPUZXIRXEP-MFOYZWKCSA-N
Angaben zum Gen
human ... ALB(213) , PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Verwandte Kategorien
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Protein-based drug transporters are expressed in Sf9 cells. Understanding the specific mechanisms of tumor cell transporters is an essential aspect of chemotherapeutic drug design.
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox