15879
Octaethylenglycol
≥95% (oligomer purity)
Synonym(e):
PED-diol (n=8)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95% (oligomer purity)
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
SMILES String
OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C16H34O9/c17-1-3-19-5-7-21-9-11-23-13-15-25-16-14-24-12-10-22-8-6-20-4-2-18/h17-18H,1-16H2
InChIKey
GLZWNFNQMJAZGY-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves