Wichtige Dokumente
RES6104H-A7
Hypoxanthin, Mononatriumsalz
Synonym(e):
Hypoxanthin Mononatriumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Form
powder
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
Endotoxin and microbial, tested
Eignung
suitable for manufacturing use
Fremdaktivität
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
Allgemeine Beschreibung
M-Clarity-Programm
Unser umfassendes Portfolio an Chemikalien für vorgelagerte Prozesse bietet Herstellern in der biopharmazeutischen Industrie nicht nur hochwertige Rohstoffe für die Produktion klassischer und neuartiger Therapien, sondern unterstützt sie auch dabei, schnellere Markteinführungszeiten zu erreichen und regulatorische Herausforderungen zu vereinfachen. Sie können darauf vertrauen, dass wir weltweit Transparenz bei den Lieferketten und zuverlässige Beschaffung sowie Rationalisierung Ihrer Produktqualifikation mit branchenführendem regulatorischem Support und Service liefern.
Verpackung
RES6104H-A701X: 100 g
RES6104H-A702X: 1 kg
Rechtliche Hinweise
Ersetzt durch
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?