GE27-0798-04
Recombinant Taq DNA Polymerase
Cytiva 27079804
About This Item
Empfohlene Produkte
Rekombinant
expressed in E. coli
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Cytiva 27079804
Konzentration
5000 unit/mL
Farbe
colorless
pH-Wert
7.5
Löslichkeit
soluble (Soluble in cold water and hot water)
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Highly purified recombinant enzyme.
- Excellent batch-to-batch reproducibility.
- Each lot is tested to be free of nuclease contamination.
Verpackung
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable