Merck
D7442
Sigma-Aldrich
MTP Taq-DNA-Polymerase
Taq DNA Polymerase, free of DNA contaminants
Synonym(e):
DNA-freie Taq-DNA-Polymerase
Größe auswählen
250 UNITS
CHF 328.00
1500 UNITS
CHF 1’520.00
CHF 328.00
Voraussichtliches Versanddatum30. März 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 UNITS
CHF 328.00
1500 UNITS
CHF 1’520.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352204
NACRES:
NA.55
CHF 328.00
Voraussichtliches Versanddatum30. März 2025
Qualitätsniveau
Form
liquid
Verwendung
sufficient for 1500 reactions
sufficient for 250 reactions
Leistungsmerkmale
Difficult Templates/Specialty Enzymes PCR
High Fidelity PCR
dNTPs included: no
hotstart: no
Konzentration
5 unit/μL
Methode(n)
PCR: suitable
Farbe
colorless
Aufnahme
purified DNA
Eignung
suitable for PCR
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
MTP Taq DNA-Polymerase ist ein rekombinantes, thermostabiles Enzym aus Thermus aquaticus, wird in E. coli exprimiert und in einem proprietären Verfahren aufgereinigt, um DNA-Verunreinigungen zu minimieren. Das Enzym verfügt sowohl über 5′→3′-DNA-Polymerase- als auch Exonuklease-Aktivitäten, ist ∼95 kDa mittels SDS-PAGE und verfügt über keine nachweisbaren Endonuklease- oder 3′→5′-Exonuklease-Aktivitäten. Jede Charge MTP Taq wird strengen Qualitätskontrolltests unterzogen, um das Nichtvorhandensein nachweisbarer Konzentrationen an DNA-Verunreinigungen sicherzustellen.
Die in anderen Polymerase-Zubereitungen vorhandenen DNA-Verunreinigungen verhindern oder verschleiern oftmals die korrekte Auslegung der Ergebnisse, insbesondere bei konservierten Sequenzen, z. B. dem bakteriellen 16S-rRNA-Bereich. Durch die firmeneigenen Methoden zur Entfernung von DNA und die strengen Qualitätskontrollstandards von Sigma können wir das Nichtvorhandensein der häufigsten DNA-Verunreinigungen sicherstellen. Jede Charge der MTP Taq wird mittels PCR und Primern getestet, die für den konservierten Bereich von bakterieller 16S-rRNA, den Taq-Expressionsvektor und das humane β-Aktin-Gen spezifisch sind.
Während MTP Taq eine hochwertige DNA-Polymerase mit geringen Verunreinigungen für eine zuverlässige PCR-Amplifikation gewährleistet, können DNA-Verunreinigungen durch eine Vielzahl anderer Reagenzien in die PCR gelangen. Um das Risiko von DNA-Verunreinigungen bei der PCR weiter zu minimieren, legen wir jedem Röhrchen MTP Taq DNA-Polymerase 10× MTP Taq-Puffer bei. Jede Charge 10× MTP Taq-Puffer wird denselben strengen Qualitätskontrolltests unterzogen wie die MTP Taq DNA-Polymerase, um das Nichtvorhandensein von DNA-Verunreinigungen sicherzustellen. Es sollten nur DNA-freie Reagenzien für PCR-Reaktionen mit der MTP Taq DNA-Polymerase verwendet werden, um falsch-positive PCR-Resultate zu vermeiden.
Anwendung
MTP Taq DNA-Polymerase wird wie folgt verwendet:
  • Amplifikation von bakteriellen 16S-rRNA-Genen aus aufgereinigter DNA[1][2][3]
  • Bakterielle Genomanalyse
  • Pathogen-Nachweis
Biochem./physiol. Wirkung
MTP Taq-Polymerase katalysiert die von Oligonukleotid-Primern gesteuerte, DNA-Matrix-abhängige Eingliederung von dNTP in komplementäre DNA-Stränge.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • DNA-Polymerase mit geringen Verunreinigungen
  • Verhindert falsch-positive PCR-Ergebnisse durch bakterielle DNA-Verunreinigungen
Komponenten
  • MTP Taq DNA-Polymerase (D7067)
  • 10x MTP Taq-Puffer (M9943)
Einheitendefinition
Eine Einheit bindet 10 nmol der gesamten Desoxyribonukleosid-Triphosphate innerhalb von 30 min bei 74 °C in säurefällbare DNA ein.
Sonstige Hinweise
Bei –20 °C lagern. Aus praktischen Gründen kann der 10x MTP Taq-Puffer bei Raumtemperatur aufbewahrt werden.
Weitere Informationen zur MTP Taq-DNA-Polymerase finden Sie unter www.sigma-aldrich.com/mtptaq.
Weitere Informationen über unser Angebot an Spezial-Enzymen finden Sie unter www.sigma-aldrich.com/specialtyenzymes.
Rechtliche Hinweise
Mit dem Kauf dieses Produkts wird gemäß den US-amerikanischen Patenten 5,804,375, 5,994,056, 6,171,785, 6,214,979, 5,538,848, 5,723,591, 5,876,930, 6,030,787 und 6,258,569 sowie den entsprechenden Patenten außerhalb der USA oder jeglichen anderen Patenten oder Patentanmeldungen im Zusammenhang mit der 5′-Nuklease und der dsDNA-Bindung-Färbeverfahren keine Lizenz übertragen. Weitere Informationen erhalten Sie vom Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA.
MTP is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yi-Dong Wu et al.
Journal of clinical microbiology, 46(8), 2613-2619 (2008-06-14)
Sepsis is a serious disease with high mortality in newborns. It is very important to have a convenient and accurate method for pathogenic diagnosis of neonatal sepsis. We developed a method of simultaneous detection and Gram classification of clinically relevant
Li-Hua Chen et al.
Clinical pediatrics, 48(6), 641-647 (2009-05-02)
A method for the detection of bacterial pathogens in sepsis and bacterial meningitis with 16S rRNA gene- based real-time fluorescent quantitative polymerase chain reaction (FQ-PCR) is developed. A total of 190 blood specimens and 5 cerebrospinal fluid specimens from neonates
Katharina Langner et al.
PloS one, 15(3), e0230015-e0230015 (2020-03-20)
Obesity is a major health concern in many domesticated equids animals since it is related to metabolic abnormalities such as insulin dysregulation, hyperlipidaemia or laminitis. Ponies especially are known as "easy keepers" and are often affected by obesity and its
Preventive Effect of Spontaneous Physical Activity on the Gut-Adipose Tissue in a Mouse Model That Mimics Crohn?s Disease Susceptibility
Maillard F, et al.
Cells, 8(1), 33-33 (2019)
C E Corless et al.
Journal of clinical microbiology, 38(5), 1747-1752 (2000-05-02)
A set of universal oligonucleotide primers specific for the conserved regions of the eubacterial 16S rRNA gene was designed for use with the real-time PCR Applied Biosystems 7700 (TaqMan) system. During the development of this PCR, problems were noted with
Protokolle
MTP™ Taq DNA Polymerase is a recombinant thermostable enzyme from Thermus aquaticus expressed in E. coli and purified using a proprietary process to minimize levels of contaminating DNA.