Merck
Z315001
Sigma-Aldrich
Hirschmann® pipetus® Junior Pipettierhilfe
for volumes 0.5 to 25 mL
Synonym(e):
Pipette controller
Größe auswählen
1 EA
CHF 170.00
CHF 170.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 170.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.01
CHF 170.00
Check Cart for Availability
Materialien
plastic
silicone
Hersteller/Markenname
Hirschmann 9902000
Volumen
0.5-25 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
  • Günstiges, handbetriebenes Modell
  • Für Volumen von 0.5 bis 25 ml
  • Fein-dosierendes Ventil für genaue Einstellung des Meniskus
  • Ablassgeschwindigkeit wird über den regulierenden Fingerdruck kontrolliert
  • Silikon-Pipettenhalter akzeptiert Vollpiptten, serologische Pipetten oder Pasteur-Pipetten
Integrierter PTFE-Membranfilter verhindert unbeabsichtigtes Eindringen von Flüssigkeiten in den Controller.
Rechtliche Hinweise
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
Pipetus is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Is Hirschmann® pipetus® Junior pipette controller (catalog number Z315001) from Sigma-Aldrich rechargeable?
    1 answer
    1. No, this product is not rechargeable. This item is a manual pipette filler that does not have suction nor delivery that is motor driven. The suction and delivery are regulated by an internal bellows, which is inflated and deflated by the suction and delivery buttons. Please see the link to the rechargeable pipette controller below:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/aldrich/z314951