Merck
TAQ-RO
Roche
Taq DNA Polymerase, 5 U/μl
optimum pH ~9.0 (20 °C), optimum reaction temp. 72 °C
Synonym(e):
DNA-Amplifikation, PCR, Polymerase, PCR, Primer-Extension, DNA-Amplifikation, Primer-Extension
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41106300
EG-Nummer:
NACRES:
NA.54
Specific activity:
5 U/μL
Biological source:
bacterial (Thermus aquaticus)
Recombinant:
expressed in E. coli
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bacterial (Thermus aquaticus)
recombinant
expressed in E. coli
grade
Molecular Biology
form
liquid
usage
sufficient for ≤1,000 reactions (11146173001), sufficient for ≤10,000 reactions (11435094001), sufficient for ≤2,000 reactions (11418432001), sufficient for ≤5,000 reactions (11596594001), sufficient for ≤200 reactions (11146165001)
specific activity
5 U/μL
mol wt
95 kDa
packaging
pkg of 1,000 U (11418432001 [4 x 250 U]), pkg of 2,500 U (11596594001 [10 x 250 U]), pkg of 5,000 U (11435094001 [20 x 250 U]), pkg of 100 U (11146165001), pkg of 500 U (11146173001 [1 x 500 U])
manufacturer/tradename
Roche
parameter
72 °C optimum reaction temp.
technique(s)
DNA sequencing: suitable, PCR: suitable
color
colorless
optimum pH
~9.0 (20 °C)
solubility
water: miscible
suitability
suitable for molecular biology
NCBI accession no.
UniProt accession no.
application(s)
genomic analysis
life science and biopharma
foreign activity
Nicking activity 30 units, none detected, Ribonuclease 30 units, none detected, Unspecific endonucleases 30 units, none detected
storage temp.
−20°C
General description
Taq DNA Polymerase ist eine hochprozessive 5′→3′ DNA-Polymerase ohne 3′→5′ Exonuklease-Aktivität. Es handelt sich um eine einzelne Polypeptidkette mit einem Molekulargewicht von etwa 95 kDa.
Taq DNA Polymerase wurde ursprünglich aus dem thermophilen Eubakterium Thermus aquaticus BM isoliert, einem Stamm, dem die Taq-I-Restriktionsendonuklease fehlt. Dieses Enzym wurde in E.coli geklont.
Application
Taq DNA Polymerase kann für eine einfache, routinemäßige PCR verwendet werden. Die Taq DNA Polymerase von Roche Applied Science wird nach strengen Reinheits- und Qualitätsstandards hergestellt. Diese Zubereitung rekombinanter Taq DNA Polymerase kann verwendet werden für:
  • PCR
  • RT-PCR
  • qPCR
  • Andere Primer-Extensionsreaktionen wie Sequenzierung und Markierung
Features and Benefits
Zuverlässige und reproduzierbare Ergebnisse:
Hohe Konsistenz zwischen den Chargen.
Es ist nicht erforderlich, jede Charge zu testen:
Taq DNA Polymerase wird strengen Tests unterzogen.
Vermeiden von PCR-Verschleppungen
Der Einbau von dUTP in Kombination mit Uracil-DNA-Glycosylase verhindert eine PCR-Kreuzkontamination.
Packaging
1 Kit mit 2 Komponenten
Analysis Note
Routine-Assays haben mittelgroße Amplikons und einen GC-Gehalt von 50 %. Taq DNA Polymerase hat keine Heißstart- oder Korrekturlesefunktion. Sie ist bei +75 °C und einem pH-Wert von 9 optimal aktiv.
Fehlende Restriktionsendonuklease:
Dem ursprünglich aus T. aquaticus BM isolierten Enzym fehlt die Taq-I-Restriktionsendonuklease-Aktivität. Jede Charge wird mittels PCR unter Verwendung von λDNA getestet. Jede Charge wird auch gemäß den aktuellen Qualitätskontrollverfahren auf das Fehlen von Exo- und Endonukleasen sowie auf Nicking-Aktivitäten getestet.
Other Notes
Eine Einheit Taq DNA Polymerase ist definiert als die Enzymmenge, die innerhalb von 60 min bei +65 °C unter den oben angegebenen Assay-Bedingungen 10 nmol der gesamten Desoxyribonukleosidtriphosphate in Säure-fällbare DNA einbaut.
Assay: Inkubationspuffer:
67 mM Tris/HCl; pH 8,3/25 °C, 5 mM MgCl2, 10 mM Mercaptoethanol, 0,2 % Polydocanol, 0,2 mg/ml Gelatine, je 0,2 mM dATP, dGTP, dTTP und 0,1 mM dCTP.
Inkubationsverfahren:
M13mp9ss, M13-Primer (17mer) und 1 μCi (α-32P) dCTP werden mit geeigneten Verdünnungen von Taq DNA Polymerase in 50 μl Inkubationspuffer bei +65 °C für 60 Minuten inkubiert. Die Menge der eingebauten dNTPs wird durch Trichloressigsäureausfällung bestimmt.
Volumenaktivität: 5 U/μl
Nur für die Life Science-Forschung. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Legal Information
Die Verwendung dieses Produkts unterliegt Patentansprüchen innerhalb der USA und den entsprechenden Patentansprüchen außerhalb der USA. Der Erwerb dieses Produkts umfasst eine beschränkte, nicht übertragbare Immunität gegenüber Rechtsschutzverfahren gemäß den oben genannten Patentansprüchen für den ausschließlichen Gebrauch dieser Menge des Produktes für eigene interne Forschungsanwendungen des Käufers. Es wird weder ausdrücklich noch implizit oder durch Rechtsverwirkung ein Rechtsanspruch unter anderen Patentsprüchen, ein Rechtsanspruch auf die Anwendung einer patentierten Methode oder ein Rechtsanspruch zur Erbringung kommerzieller Leistungen jeglicher Art übertragen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, das Berichten der Ergebnisse aus den Aktivitäten des Käufers gegen Entgelt oder andere kommerzielle Gegenleistungen. Dieses Produkt ist ausschließlich für Verwendungen in der Forschung vorgesehen. Diagnostische Verwendungen nach Roche-Patentansprüchen erfordern eine gesonderte Lizenz von Roche. Weitere Informationen zum Erwerb von Lizenzen erhalten Sie durch Kontaktaufnahme mit dem Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA.
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
  • Taq DNA Polymerase 5 U/μl
  • PCR Buffer with MgCl<sub>2</sub> 10x concentrated
  • MgCl<sub>2</sub> Stock Solution
  • PCR Buffer without MgCl<sub>2</sub>
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)