Fortfahren mit
D3687
DirectLoad PCR 100 bp Low Ladder
ready-to-use marker for DNA electrophoresis
Synonym(e):
100bp ladder for gel electrophoresis, 100bp maker, DirectLoad marker, RTU DNA ladder, RTU DNA marker, agarose gel electrophoresis ladder, agarose gel electrophoresis marker
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 vial
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 132.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.31
UNSPSC Code:
41105335
Form:
liquid
Solubility:
water: soluble
Storage temp.:
−20°C
CHF 132.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
Molecular Biology
Quality Segment
form
liquid
usage
75 uses
solubility
water: soluble
suitability
suitable for electrophoresis (DNA)
storage temp.
−20°C
General description
Sigma′s DirectLoad PCR 100 bp Low Ladder contains 10 dsDNA fragments from 100 − 1,000 bases, evenly spaced in 100 bp repeats. Ladder should be loaded in a single lane on an agarose gel.
Application
Suitable for size determination of PCR generated DNA fragments with either agarose or polyacrylamide gels.
Features and Benefits
  • Ready-to-load
  • Easy-to-use
  • Popular band sizes
Other Notes
For optimal resolution, the recommended agarose gel concentration is 2.0%.
Sigma′s DirectLoad PCR 100 bp Low Ladder is provided in a solution of 5% glycerol, 4.2 mM EDTA, 0.09% orange G, and 0.0125% xylene cyanol.
Legal Information
DirectLoad is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P1473D3937P9577
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
solubility
water: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
usage
75 uses
usage
75 uses
usage
100 uses
usage
sufficient for 50 uses
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. How many mL are in one vial of the 100 bp ready to use DNA ladder?
    1 answer
    1. One vial of Product D3687, DirectLoad™ PCR 100 bp Low Ladder, contains 375 µL.