Fortfahren mit
C2506
Cytochrom c aus Pferdeherz
≥95% (SDS-PAGE)
Cytochrome c from equine heart
1 of 2 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonym(e):
Cytochrom c aus Pferdeherz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-700-9
NACRES:
NA.61
MDL number:
Form:
powder
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
Biological source:
horse heart
Mol wt:
12,384
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
horse heart
Quality Segment
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
powder
mol wt
12,384
technique(s)
cell based assay: suitable
solubility
H2O: soluble 10 mg/mL
suitability
suitable for molecular biology
UniProt accession no.
application(s)
cell analysis
storage temp.
−20°C
Gene Information
horse ... CYCS(100053958)
Application
Die Reaktionsorte, an denen die Oxidation von Cytochrom c aus Pferden bei Behandlung mit H2O2 und UV genau stattfindet, sowie der Umfang der Oxidation wurden charakterisiert. Es wurde vorgeschlagen, dass man den Status dieser Oxidationsorte als einen Biomarker für den Oxidationszustand in einer Zelle verwenden könnte.
Cytochrom c wird wie folgt eingesetzt:
  • bei der Reduktion von Ferricytochrom c durch Xanthinoxidase-generierte Superoxid-Radikale[1]
  • als Analyt der Einzeltropfen-Deposition unter Verwendung von MALDI-Massenspektrometrie[2]
  • als terminaler Elektronenakzeptant im Assay für die Standard-Reduktaseaktivität von Cytochrom c[3]
  • bei der Cytochrom-c-Oxidase-Histochemie[4]
  • bei der Messung der Cytochrom-C-Oxidase-Aktivität[5]
  • als Komponente des Phosphatpuffers für den Nachweis und die Bewertung der Komplex-IV-Aktivität mittels Blue Native Gel Electrophoresis (BN-PAGE)
  • für den Nachweis von extrazellulärem Superoxid-Anion (ECSA) in isolierten Nierenphagozyten
Biochem/physiol Actions
Cytochrom c wird aus dem äußeren mitochondrialen Kompartiment in das Zytosol freigesetzt und unterstützt die Aktivierung von Caspase-9 und die Einleitung der apoptotischen Proteasekaskade. Dieser Prozess wird durch die Interaktion mit dem apoptotischen Protease-aktivierenden Faktor-1 (APAF-1) und Desoxyadenosintriphosphat (dATP) gefördert.(3) Verschiedene Untersuchungen legen nahe, dass die Messung des Cytochrom-c-Spiegels im Serum von Tumorpatienten als potenzieller Marker für den Zelltod in vivo angesehen werden kann.
Cytochrom c ist in erster Linie als mitochondriales Protein mit Elektronencarrier Funktion bekannt. Der Übergang von Cytochrom c zwischen Eisen(II) und Eisen(III) innerhalb der Zelle macht es zu einem effizienten biologischen Elektronen-Transporter, und es spielt eine wichtige Rolle bei zellulären Oxidationen in Pflanzen und Tieren. Es wird allgemein als universeller Atmungskatalysator betrachtet, der eine wesentliche Elektronen-Brücke zwischen den lungengängigen Substraten und Sauerstoff bildet.
Preparation Note
Gelöst in Wasser mit 10 mg/ml sollte dieses Produkt dunkelrot bis rötlich braun sein.
Hergestellt unter Verwendung von TCA.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C7752C2037C7150
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
-
biological source
horse heart
biological source
horse heart
biological source
bovine heart
biological source
-
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE), ≥95% based on Mol. Wt. 12,384 basis
assay
≥95% based on Mol. Wt. 12,327 basis
assay
-
suitability
suitable for molecular biology
suitability
suitable for molecular biology
suitability
suitable for molecular biology
suitability
-
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
mol wt
12,384
mol wt
12,384
mol wt
12327 Da
mol wt
~12,400
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cytochrom c aus Pferdeherz
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–7 of 7 Questions  
  1. What are the chemical differences between equine and bovine heart-derived Cytochrome C for cytochrome oxidase histochemistry?
    1 answer
    1. The chemical differences between equine and bovine heart-derived Cytochrome C for cytochrome oxidase histochemistry are minimal. The molecular weights are close but not identical, with equine heart-derived Cytochrome C having a molecular weight of 12,384 and bovine heart-derived Cytochrome C having a molecular weight of 12,327. Despite this, both are highly conserved in eukaryotes, and considering their near-identical molecular weights, they can likely be used interchangeably for cytochrome oxidase histochemistry.
      Helpful?
  2. Does the solubilized powder have a particular color (compared to bovine cytC, which has a brown color)?
    1 answer
    1. This product in solution should be dark red to reddish brown when dissolved in water at 10 mg/mL. See below for a link to the sample Certificate of Analysis:
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/C2506-BULKSLCL7912.pdf
      Helpful?
  3. Is Product C2506, Cytochrome c, predominantly in the oxidized form or the reduced form?
    1 answer
    1. This product is predominantly (>95%) in the oxidized form.
      Helpful?
  4. I see that you list several horse heart cytochrome c products. What are the differences, and which one should I choose?
    1 answer
    1. Product No. C2506 is prepared with trichloroacetic acid (TCA), whereas C7752 is prepared with the milder acetic acid. The TCA method may reduce the amount of superoxide dismutase (SOD) present, but tends to cause dimerization or acid-modified structures of cytochrome c. In contrast, acetic acid preparations may have slightly higher amounts of SOD, but a lower proportion of dimeric cytochrome c. So C2506 would be recommended for enzyme activity studies that require low SOD, whereas C7752 is recommended for structural studies or binding studies, or for enzyme activity studies where possible SOD contamination is not a problem. Product No. C2867 is prepared from C2506; it is a BioUtra grade product, greater than or equal to 99% pure as determined by SDS-PAGE. It is recommended when an ultra-high purity is required.  Product No. C3256 is also prepared from C7752; it is isolated by ion-exchange chromatography. This fraction shows a high rate of ascorbic acid oxidation, but low activity in a cytochrome oxidase system.  Product No. C7150 is also prepared from C7752; it is suitable for use as a gel filtration molecular weight marker.
      Helpful?
  5. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  6. How should I store solutions of Product C2506, Cytochrome c?
    1 answer
    1. Our general recommendations are as follows:  Store at -20 °C (freezer) for up to six months. Store at 2-8 °C (refrigerator) for up to two weeks. Store at 20-25 °C (room temperature) for up to three days. According to J. Biol. Chem, 237, 2161-2174 (1962), cytochrome c is stable to boiling, and over an unusually wide range of pH values. However, it denatures readily at extreme pH (low or high), and in high concentrations of organic solvents, such as ethanol or acetone.
      Helpful?
  7. How do I determine how much of Product C2506, Cytochrome c, is in the oxidized form, and how much is reduced?
    1 answer
    1. This is determined by a spectral assay. The detailed assay procedure (operating procedure #11252) may be requested from Sigma St. Louis Technical Service ([email protected]).
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. Chicago, IL
    • Review 1
    • Vote 1
    5 out of 5 stars.
    CO histochemistry
    Working excellent for cytochrome oxidase biochemical assays.
    Helpful?
  2. 1 Ratings-only review