Fortfahren mit
A7699
Adenosin-5′-triphosphat Dinatriumsalz Hydrat
BioXtra, ≥99% (HPLC), from microbial
Synonym(e):
ATP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 264.00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 805.00
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1'670.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H14N5Na2O13P3 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
551.14 (anhydrous basis)
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160414
UNSPSC Code:
41106305
NACRES:
NA.51
EC Number:
213-579-1
MDL number:
Form:
powder
Assay:
≥99% (HPLC)
Solubility:
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
Biological source:
microbial
Color:
white
CHF 264.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
microbial
Quality Segment
product line
BioXtra
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
mol wt
551.14 g/mol
impurities
≤0.1% inorganic P, ≤3% solvent content
color
white
pKa 
(1) 4.0, (2) 6.5
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.005%, Ca: ≤0.01%, Cu: ≤0.001%, Fe: ≤0.05%, K: ≤0.01%, Mg: ≤0.005%, NH4+: ≤0.05%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
λmax
259 nm
fluorescence
λem 15.4 in 0.1 M phosphate pH 7.0
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.[Na+].[Na+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H16N5O13P3.2Na.H2O/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(26-10)1-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20;;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t4-,6-,7-,10-;;;/m1.../s1
InChI key
NTBQNWBHIXNPRU-MSQVLRTGSA-L
Application
Adenosin-5γ-triphosphat (ATP) spielt eine zentrale Rolle bei der Energiespeicherung und im Energiestoffwechsel in vivo. ATP ist an vielen zellulären Prozessen, Zellatmung, biosynthetischen Reaktionen, Motilität und Zellteilung beteiligt. ATP ist ein Substrat aus zahlreichen, an der zellulären Signalgebung beteiligten Kinasen und Adenylatcyclasen, die den Second Messenger cAMP produzieren. ATP stellt die Stoffwechselenergie bereit, die Stoffwechselpumpen antreiben. ATP dient als Coenzym in zahlreichen enzymatischen Reaktionen.
Biochem/physiol Actions
P2 Purinoceptor Antagonist.
P2 purinergener Antagonist; erhöht die Aktivität von Ca2+-aktivierten K+ Kanälen; Substrat für ATP-abhängigen Enzymsysteme.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A26209A3377A2383
description
BioXtra, ≥99% (HPLC), from microbial
description
99%
description
Grade II, ≥97% (HPLC), crystalline, from microbial
description
Grade I, ≥99%, from microbial
assay
≥99% (HPLC)
assay
99%
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥99%
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
biological source
microbial
biological source
-
biological source
microbial
biological source
microbial
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
white
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. Should I dilute ATP in distilled water for calcium flux imaging experiment in vitro (or HBSS/DMEM medium..) ? Moreover, ATP is stable at 0°C, but should I put the ATP in my 37°C medium at the same temperature or at 0°C ?
    1 answer
    1. This product is recommended to be soluble in water at 50 mg/ml. Aqueous solutions of ATP are stable for months when frozen at –15 °C, and for approximately one week at 0 °C.
      Helpful?
  2. What is the solubility of Product A7699, Adenosine 5´-triphosphate disodium salt hydrate (ATP)?
    1 answer
    1. ATP disodium salt is soluble in water (50 mg/mL), yielding a clear, colorless solution. This solution is mildly acidic (pH approximately 3.5).
      Helpful?
  3. What is the water content of Product A7699, Adenosine 5´-triphosphate disodium salt hydrate (ATP)? Does the formula weight listed on the website include water?
    1 answer
    1. The formula weight on the website does not include water as the amount of water in the product will vary from lot to lot. The water content for any specific lot will be reported on the Certificate of Analysis for that lot.
      Helpful?
  4. What is the stability of Product A7699, Adenosine 5´-triphosphate disodium salt hydrate (ATP), in solution?
    1 answer
    1. Aqueous solutions of ATP are stable for months when frozen at -15°C and for approximately one week at 0°C. ADP is the first hydrolysis product formed, with additional hydrolysis leading to the formation of AMP. However, ATP solutions are only stable for several hours at 0 °C when dissolved in a trichloroacetic acid solution. In alkaline solution, it rapidly decomposes to inorganic pyrophosphate and adenosine 5'-phosphate even at 0 °C. This information can be found on the product information sheet (under Documents, above.
      Helpful?
  5. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
    • Review 1
    • Vote 1
    5 out of 5 stars.
    Most stable ATP available
    The only ATP our lab tested that didn't come already hydrolyzed
    Helpful?
  1. 2 Ratings-only reviews