C1426
Cäsiummethansulfonat
used in patch clamp techniques
Synonym(e):
CsMSF, CsMeS, Methansulfonsäure Caesiumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
262-264 °C (lit.)
SMILES String
[Cs+].CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/CH4O3S.Cs/c1-5(2,3)4;/h1H3,(H,2,3,4);/q;+1/p-1
InChIKey
DJKJXRLREATOMF-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable