Wichtige Dokumente
G8132
β-Glucuronidase aus Napfschnecke (Patella vulgata)
Type L-II, lyophilized powder, 1,000,000-3,000,000 units/g solid
Synonym(e):
β-D-Glucuronid-Glucuronosohydrolase, β-Glucuronidase aus Patella vulgata (Napfschnecke)
Größe auswählen
CHF 70.20
Größe auswählen
About This Item
CHF 70.20
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
limpet (Patella vulgata)
Qualitätsniveau
Typ
Type L-II
Form
lyophilized powder
Spezifische Aktivität
1,000,000-3,000,000 units/g solid
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
Erfahren Sie mehr über die kürzlich von Sigma R&D generierten Daten zur Optimierung der Hydrolyse für verschiedene Arzneimittelklassen unter Verwendung von Enzymen aus verschiedenen Quellen und die Verwendung chromatographisch aufgereinigter Enzyme zur Reduzierung der Wirkung einer Esteraseaktivität mit Umwandlung von 6-MAM zu Morphin
Biochem./physiol. Wirkung
Qualität
Einheitendefinition
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Validate urine sample cleanup with HLB SPE for opioid analysis via LC-MS/MS using the Supel™ Swift HLB 96-well plate.
β-glucuronidase (GUS) enzymes are utilized to hydrolyze glucuronide (gluc) drug metabolites to the parent drug, facilitating analysis by LC-MS/MS.
Protokolle
Enzymatic assay protocol for β-Glucuronidase from Helix Pomatia and Bovine Liver aids laboratory personnel in following procedures.
Optimize β-glucuronidase hydrolysis for glucuronide metabolite analysis considering factors like time, temperature, pH, and enzyme concentration.