Wichtige Dokumente
SRE0037
ββ-Glucuronidase
aqueous solution, β-glucuronidase ≥100,000 units/mL
Größe auswählen
CHF 194.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 194.00
Empfohlene Produkte
Form
aqueous solution
Qualitätsniveau
β-glucuronidase activity
≥100,000 units/mL
secondary activity
≤8,000 units/mL sulfatase
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Anwendung
Weitere Informationen
über die kürzlich von Sigma R&D generierten Daten zur Optimierung der Hydrolyse für verschiedene Arzneimittelklassen unter Verwendung von Enzymen aus verschiedenen Quellen und die Verwendung chromatografisch aufgereinigter Enzyme zur Reduzierung der Wirkung einer Esteraseaktivität mit Umwandlung von 6-MAM zu Morphin.
Biochem./physiol. Wirkung
Einheitendefinition
Physikalische Form
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
β-glucuronidase (GUS) enzymes are utilized to hydrolyze glucuronide (gluc) drug metabolites to the parent drug, facilitating analysis by LC-MS/MS.