Merck
G8885
Sigma-Aldrich
β-Glucuronidase aus Helix pomatia
Type H-3, aqueous solution, ≥90,000 units/mL
Synonym(e):
β-D-Glucuronide glucuronosohydrolase
Größe auswählen
1 ML
CHF 64.40
10 ML
CHF 370.00
25 ML
CHF 794.00
CHF 64.40
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 ML
CHF 64.40
10 ML
CHF 370.00
25 ML
CHF 794.00
About This Item
CAS-Nummer:
EC-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
NACRES:
NA.54
CHF 64.40
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Typ
Type H-3
Qualitätsniveau
Form
aqueous solution
Spezifische Aktivität
≥90,000 units/mL
secondary activity
≤1,000 units/mL sulfatase
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
β-Glucuronidase Type H-2 from Helix pomatia is a crude solution of enzymes derived from the Roman snail. Many β-glucuronidases derived from mollusks also contain sulfatase activity.
Anwendung
β-Glucuronidase from Helix pomatia has been used:
  • to convert isoflavone conjugates to their aglycone forms in urine and soymilk samples for high performance liquid chromatography (HPLC) detection[1]
  • as a component in the protoplasting solution[2]
  • for the generation of aromatic and phenolic compounds from the plasma and urine samples for gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS)[3]
  • to hydrolyze glucuronide and sulfate conjugated metabolites in fecal samples[4]
β-glucuronidase was used in the measurement of aromatization by a urine technique suitable for the evaluation of aromatase inhibitors in vivo. [5]
Neuer technischer Artikel mit einem Vergleich der Leistung verschiedener Enzyme
Weitere Informationen
über neue von Sigma R&D generierte Anwendungsdaten zur Optimierung der Hydrolyse für verschiedene Arzneimittelklassen, bei denen Enzyme aus unterschiedlichen Quellen verwendet werden, und die Verwendung eines chromatographisch gereinigten Enzyms zur Verminderung der Wirkung der Esterase-Aktivität, die zur Umwandlung von 6-MAM in Morphin führt
Biochem./physiol. Wirkung
Wird zur Hydrolyse von Glucuronidkonjugaten bei der Analyse von Harnmetaboliten verwendet
β-glucuronidase (β-GIc) is an exoglycosidase that catalyzes the breakdown of complex carbohydrates. In humans it converts conjugated bilirubin into the unconjugated form, making bilirubin suitable for reabsorption.
Qualität
Viele aus Mollusken gewonnene β-Glucuronidasen enthalten auch Sulfatase-Aktivität.
Einheitendefinition
Definition der Sulfatase-Einheit: Eine Einheit Sulfatase hydrolisiert je Stunde bei einem pH-Wert von 5,0 und 37 °C 1,0 μmol p-Nitrocatecholsulfat.
Eine Sigma-Einheit bzw. modifizierte Fishman-Einheit setzt je Stunde bei einem pH-Wert von 5,0 und 37 °C 1,0 μg Phenolphthalein aus Phenolphthalein-Glucuronid frei (30-minütiger Assay).
Physikalische Form
Aqueous solution in ~1.0 M ammonium sulfate with 3 mM sodium azide as preservative.
Substrat
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A metabolite profiling approach to identify biomarkers of flavonoid intake in humans
Loke WM, et al.
The Journal of Nutrition, 139(12), 2309-2314 (2009)
The zrfA and zrfB genes of Aspergillus fumigatus encode the zinc transporter proteins of a zinc uptake system induced in an acid, zinc-depleted environment
Vicentefranqueira R, et al.
Eukaryotic Cell, 4(5), 837-848 (2005)
Equol producer status, salivary estradiol profile and urinary excretion of isoflavones in Irish Caucasian women, following ingestion of soymilk
Hall MC, et al.
Steroids, 72(1), 64-70 (2007)
S Jacobs et al.
Journal of enzyme inhibition, 4(4), 315-325 (1991-01-01)
By modification of a recently developed method for separation of radio-labelled urinary oestrogens we were able to separate oestrogen metabolites and measure their isotope ratios in urine following injections of [3H]delta 4-androstenedione and [14C]oestrone. This method provides a useful tool
Andrew M Jenner et al.
Free radical biology & medicine, 38(6), 763-772 (2005-02-22)
Phenolic compounds are not completely absorbed in the small intestine and so enter the colon, where they might exert physiological effects. To identify phenolics that are present in normal human colon, fecal water was prepared from 5 free-living volunteers with
Artikel
β-glucuronidase (GUS) enzymes are utilized to hydrolyze glucuronide (gluc) drug metabolites to the parent drug, facilitating analysis by LC-MS/MS.
Protokolle
Enzymatic assay protocol for β-Glucuronidase from Helix Pomatia and Bovine Liver aids laboratory personnel in following procedures.