Fortfahren mit
B8174
5-Brom-4-chlor-3-indolyl β-D-glucuronid Natriumsalz
tablet
Synonym(e):
BC-Indikator, X-glucuronid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 tabs
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 355.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H12BrClNNaO7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
444.59
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
CHF 355.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
tablet
Quality Segment
technique(s)
protein detection: suitable
solubility
deionized water: one tablet, 5 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)C([O-])=O)Oc2c[nH]c3ccc(Br)c(Cl)c23
InChI
1S/C14H13BrClNO7.Na/c15-4-1-2-5-7(8(4)16)6(3-17-5)23-14-11(20)9(18)10(19)12(24-14)13(21)22;/h1-3,9-12,14,17-20H,(H,21,22);/q;+1/p-1/t9-,10-,11+,12-,14+;/m0./s1
InChI key
IBLSVGDGSKUDCT-CYRSAHDMSA-M
Application
Chromogenes Substrat für β-Glucuronidase (GUS) Gennachweis
Preparation Note
Contains 10 mg substrate per tablet
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B5285B8049B4532
description
tablet
description
≥98%
description
tablet
description
≥98%
solubility
deionized water: one tablet, 5 mg/mL
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
tablet
form
powder
form
tablet
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)