Fortfahren mit
BGALS-RO
Roche
β-Glucuronidase
from E. coli K 12
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 433.00
CHF 381.04
15 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 756.00
Über diesen Artikel
EG-Nummer:
NACRES:
NA.28
UNSPSC Code:
12352204
Biological source:
Escherichia coli K12
CHF 381.04
ListenpreisCHF 433.00Sparen Sie 12%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Escherichia coli K12
form
solution
mol wt
Mr ~220 kDa
packaging
pkg of 1 mL (03707580001), pkg of 15 mL (03707601001), pkg of 5 mL (03707598001)
manufacturer/tradename
Roche
storage condition
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
parameter
48 °C optimum reaction temp.
technique(s)
activity assay: suitable
color
colorless
optimum pH
6.0-6.5
solubility
water: soluble
suitability
suitable for enzyme test
UniProt accession no.
application(s)
detection
sample preparation
storage temp.
2-8°C
Gene Information
Escherichia coli ... uidA(946149)
General description
Glucuronidase bei 25 °C oder 140 U/mg bei 37 °C, bei pH 7 mit 4-Nitrophenyl-β-D-Glucuronid als Substrat; 1 ml β-Glucuronidase enthält mindestens 140 U bei 37 °C.
Application
β-Glucuronidasen werden in Forschungslaboren und analytischen Laboren für die enzymatische Hydrolyse von Steroid-β-Glucuroniden eingesetzt. Anwendungsgebiete von β-Glucuronidase:
  • Zur Hydrolyse von Steroidkonjugaten (Glucuronide) im Urin (pH 6,0–6,5)
  • In Doping-Analysen
  • Zur Detektion von Benzodiazepin in kleinen Dosen.
  • Während der Probenvorbereitung zur Abspaltung von Glucuroniden vor GC-MS, HPLC, Immunassays oder anderen Analyseverfahren.
Es wird für die Hydrolyse von Enterolacton, Testosteron und Epitestosteron-Glucuronid im Plasma verwendet.
Biochem/physiol Actions
Die Glucuronidierung ist ein Grundprinzip des Stoffwechsels. Viele Substanzen, die dem menschlichen Körper zugeführt werden, durchlaufen einen Stoffwechselprozess, der die Konjugation mit Glucuronsäure durch UDP-Glucuronosyltransferasen (UGTs) beinhaltet. β-Glucuronidase, auch als β-D-Glucuronosid-glucuronosohydrolase bekannt, katalysiert den Transfer einer Glucuronylgruppe zu zahlreichen biologisch und pharmakologisch aktiven endogenen und exogenen Molekülen. Glucuronid ist im Allgemeinen besser löslich, weniger giftig und vom menschlichen Körper leichter ausscheidbar als das ursprüngliche Molekül. Um diese Wirkstoffkonjugate in Körperflüssigkeiten wie Urin oder Plasma zu analysieren, muss das Glucuronid entkonjugiert werden. Die enzymatische Hydrolyse vor der Detektion ist ausschlaggebend, um bei der Analyse eine hohe Empfindlichkeit zu erzielen. Nach der Hydrolyse kann die Probe mittels Massenspektroskopie, Gaschromatographie, HPLC, Immunassay oder anderen analytischen Verfahren analysiert werden.
Spaltet terminale Glucuronsäure die an Mono-, Oligo- oder Polysaccharide oder Phenol β-gebunden ist.
Features and Benefits
β-Glucuronidase aus E. coli ist hochspezifisch für β-Glucuronide und ist in der Lage, Steroid-β-glucuronide sehr schnell zu hydrolysieren und viele andere Arten an Glucuroniden zu spalten, wie beispielsweise Benzodiazepin, Opioid und Cannabinoid. β-Glucuronidase wird zur enzymatischen Hydrolyse von Glucuroniden in biologischen Flüssigkeiten eingesetzt (vornehmlich Urin). Dopingmittel werden mit Glucuroniden konjugiert. Dies bedeutet, dass eine effektive Doping-Analyse oftmals von der enzymatischen Spaltung konjugierter Wirkstoffmoleküle durch β-Glucuronidase abhängig ist.
  • Schnelle Analysen dank der hohen spezifischen Aktivität des Enzyms.
  • Schnelles Screening auf Steroide, Benzodiazepine, Cannabinoide und Opioide.
  • Zeitersparnis durch Entwicklung Ihrer Methode ohne Reinigung von Reaktionsprodukten oder Pufferung des Urins.
Physical form
Lösung in 50 % Glycerin, pH etwa 6,5
(15 ml in einer Flasche)
Other Notes
Das β-Glucuronidase-Enzym aus E. coli ist praktisch frei von Sulfataseaktivität und zeichnet sich bei der Spaltung von Steroid- und Benzodiazepin-Konjugaten als besonders effizient aus.
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren geeignet.
Die internationale Einheit der β-Glucuronidaseaktivität ist die Enzymaktivität, welche die Freisetzung von 4-Nitrophenol aus 4-Nitrophenyl-β-D-glucuronid (4NPG) bei einer Temperatur von +25 °C und einem pH-Wert von 7,0 um 1 μM beschleunigt.
Früher wurde die Fishman-Einheit verwendet, die für die Freisetzung von Phenolphthalein von seinem Glucuronid (PPG) steht. Es ist nicht möglich, die relativen Aktivitäten verschiedener Zubereitungen für Steroid-β-Glucuronide durch einen Vergleich ihrer Aktivitäten in Bezug auf PPG zu messen. Viele Zubereitungen katalysieren die Hydrolyse von PPG, 4NPG oder der verschiedenen Steroid-β-Glucuronide in Urin nicht gleichermaßen. Die Wahl von 4NPG als Standardsubstrat basiert auf den folgenden Erwägungen:
  • Die Michaelis-Konzentrationen der beiden Substrate sind ähnlich (KM = 2 ×10-4 M für 4 NPG und KM = 6 ×10-5 M für PPG), die entsprechenden Hydrolyseraten sind jedoch unterschiedlich:
  • 4NPG wird etwa 5 x schneller hydrolysiert wie PPG;
  • Bei PPG findet eine Hemmung durch überschüssiges Substrat statt; dies wird bei 4NPG nicht beobachtet.
Legal Information
Der Verkauf dieses Produkts erschöpft oder gewährt keine Rechte an Patenten Dritter, einschließlich Patenten von Unternehmen der F. Hoffmann - La Roche AG Unternehmensgruppe, insbesondere für die Verwendung modifizierter Antikörper, die durch die Verwendung des Produkts erzeugt werden.
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)