Fortfahren mit
94124
sn-Glycerin-3-phosphat Lithiumsalz
≥95.0% (TLC)
Synonym(e):
D-Glycerin-1-phosphat Lithiumsalz, L-Glycerin-3-phosphat Lithiumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C3H9O6P · xLi+
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.07 (free acid basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95.0% (TLC)
form
solid
optical activity
[α]/D +2.0±0.5°°, c = 1 in H2O
lipid type
phosphoglycerides
storage temp.
−20°C
SMILES string
[P](=O)(OC[C@H](O)CO)(O)O
InChI
1S/C3H9O6P/c4-1-3(5)2-9-10(6,7)8/h3-5H,1-2H2,(H2,6,7,8)/t3-/m1/s1
InChI key
AWUCVROLDVIAJX-GSVOUGTGSA-N
Biochem/physiol Actions
Glycerin-3-phosphat (G3P) ist ein wichtiges Zwischenprodukt der Kohlenhydrat- und Lipidmetabolisierungswege. Es wird durch Glycerinkinase aus Glycerin oder durch Glycerin-3-phosphatdehydrogenase aus Dihydroxyacetonphosphat erzeugt. G3P kann in das G3P-Shuttle eindringen, um NAD+ zu bilden, oder kann zu Glyceraldehyd-3-phosphat umgewandelt werden und in den Glykolyse- oder den Lipidbiosyntheseweg eindringen. Ugp-abhängiges Transportsystem für G3P in E. coli
Metabolit im Glycerolipidmetabolismus und Glycerophospholipidmetabolismus. Ugp-abhängiges Transportsystem für G3P in E. coli
Packaging
Bodenlose Glasflasche. Der Inhalt befindet sich innerhalb des eingeschmolzenen Einsatzes.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MAK546
description
≥95.0% (TLC)
description
sufficient for 200 colorimetric tests
assay
≥95.0% (TLC)
assay
-
form
solid
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
100
Quality Level
-
optical activity
[α]/D +2.0±0.5°°, c = 1 in H2O
optical activity
-
lipid type
phosphoglycerides
lipid type
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)